Merck
ENDOARGS-RO
Roche
Endoproteinase Asp-N, Sequenzierqualität
from Pseudomonas fragi
Synonym(e):
Protease
Größe auswählen
2 μG
€ 225,00
3 X 2 μG
€ 527,00
€ 225,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 μG
€ 225,00
3 X 2 μG
€ 527,00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
€ 225,00
Check Cart for Availability
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥20000 units/mg protein
Mol-Gew.
27 kDa
Verpackung
pkg of 2 μg (11420488001)
pkg of 3 × 2 μg (11054589001)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
7.0-8.0
pH-Bereich
6.5-9.0
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Wildtyp von Pseudomonas fragi sezerniert eine Metallprotease, die Peptidbindungen N-terminal bei kleinen hydrophilen Aminosäuren spaltet. Eine Mutante dieses Stamms produziert die Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität, die als hochreine und spezifische Protease isoliert wird.
Spezifität
Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität ist eine Metallprotease. In Phosphat-, Acetat- oder Tris-Puffer bei pH 6,0–8,5 spaltet sie spezifisch Peptidbindungen N-terminal bei Asparagin- und Cysteinsäure. Bei der Reduzierung oder Alkylierung von Cystein wird nur -↓-Asp-X gespalten.
Die Spezifität der Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität wird mit Glucagon als Substrat verifiziert. Hohe Konzentrationen von Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität (1 Gewichtsteil Enzym und 10 Gewichtsteile Glucagon) werden inkubiert, um Spuren von Verunreinigungen wie kontaminierende Proteasen nachzuweisen.
Hitzeinaktivierung: Die Protease wird durch 5-minütiges Sieden gestoppt.
Anwendung
Verwenden Sie Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität zur Proteinstrukturanalyse und zur Sequenzanalyse.[1][2]
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 2 μg /50 μl bidestilliertes Wasser
Ein Fläschchen (= 2 μg Enzym) wird in 50 μl bidestilliertem Wasser rekonstituiert. Dadurch entsteht eine Pufferkonzentration von 10 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Arbeitslösung: Als Lösungsmittel wird bidestilliertes Wasser empfohlen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Eine Lösung in bidestilliertem Wasser ist bei maximal 2 bis 8 °C 10 eine Woche oder bei -15 bis -25 °C etwa 1 Monat stabil; wiederholtes Auftauen sollte vermieden werden.
Rekonstituierung
Lyophilisierte Endoproteinase Asp-N in Sequenzierqualität wird in 50 μl bidestilliertem Wasser rekonstituiert. Dadurch entsteht eine Pufferkonzentration von 10 mM Tris-HCl, pH 7,5. Um eine Autolyse zu vermeiden, sollte die Inkubationstemperatur 37 °C nicht überschreiten.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Javier Fernandez-Martinez et al.
The Journal of cell biology, 196(4), 419-434 (2012-02-15)
The nuclear pore complex (NPC) is a multiprotein assembly that serves as the sole mediator of nucleocytoplasmic exchange in eukaryotic cells. In this paper, we use an integrative approach to determine the structure of an essential component of the yeast
Ming-Ming Li et al.
Nature communications, 4, 1832-1832 (2013-05-16)
Regulation of actomyosin dynamics by post-transcriptional modifications in cytoplasmic actin is still poorly understood. Here we demonstrate that dioxygenase ALKBH4-mediated demethylation of a monomethylated site in actin (K84me1) regulates actin-myosin interaction and actomyosin-dependent processes such as cytokinesis and cell migration.