Merck
4381662
Sigma-Aldrich
iTRAQ®-Reagenz - 8PLEX One-Assay-Kit
Synonym(e):
isobaric tags for relative and absolute quantitation 
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die iTRAQ®-Reagenzien sind der erste Satz von gemultiplexten, aminspezifischen Stabilisotopreagenzien, die alle Peptide in bis zu acht verschiedenen biologischen Proben markieren können, wodurch die gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung, sowohl relativ als auch absolut, ermöglicht wird, während die wichtigen posttranslationalen Modifikationsinformationen (PTM) erhalten bleiben.
Enthält iTRAQ®-Reagenzien 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 und 121 sowie SDS-Denaturierungsmittel, TCEP-Reduktionsreagenz, MMTS-Cysteinblockreagenz, TEAB-Puffer und Isopropanol für die initiale Protokollentwicklung.
Die Reagenzien in diesem Kit sind gleichwertig mit den Reagenzien der Produktnummer 4390811 von SCIEX iChemistry®.
Anwendung
Das iTRAQ® Reagens 8PLEX One Assay Kit wird bei der iTRAQ-Markierung (isobaric Tags for Relative and Absolute Quantitation) von Folgendem verwendet:
  • Probe von aufgeschlossenem Gesamtprotein in Senfsprossen
  • Probe von aufgeschlossenem Gesamtprotein in Brokkolisprossen
  • entsalzene Peptide von verschiedenen Pflanzen/intakten Chloroplasten
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen aus mehreren Proben
  • erweitert die Abdeckung von Proteinen und Proteom, indem alle Peptide markiert werden, einschließlich jener mit posttranslationalen Modifikationen (PTM)
  • steigert das Vertrauen in die Identifizierung und Quantifizierung durch MS/MS-Spektren, indem je Protein mehrere Peptide markiert werden
  • steigert den Durchsatz und das Vertrauen in die Ergebnisse für Protein-Biomarker-Entdeckungsstudien
  • bietet einen einfachen Arbeitsablauf ohne Probenfraktionierung für Proben mit verringerter Komplexität wie Affinitäts-Pull-Downs
  • bietet die Flexibilität, bis zu acht verschiedene biologische Proben gleichzeitig in einem einzigen Experiment zu multiplexen
  • wird vollständig von der ProteinPilot-Software auf allen SCIEX-Proteomik-LC/MS/MS-Plattformen unterstützt
Hinweis zur Analyse
Das Protokoll für das iTRAQ-Reagenzien-8-Plex-Kit finden Sie unter diesem Link.
Die Chemistry Quick Reference Card (Chemie-Kurzanleitung) für iTRAQ-Reagenzien finden Sie unter diesem Link.
Rechtliche Hinweise
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaoming Ma et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 663031-663031 (2021-09-18)
The plateau adaptability and stress resistance of yaks are widely known based on their capacity to survive under severe habitat conditions. However, a few studies on brain mitochondria have characterized these adaptations at the protein level. We identified and quantified
Yongqi Yin et al.
RSC advances, 11(20), 12336-12347 (2022-04-16)
Exogenous melatonin (10 μM) enhances ZnSO4 (4 mM) stress tolerance and regulates the isothiocyanate content of broccoli sprouts. Nevertheless, the molecular mechanism underlying the role of melatonin in isothiocyanate metabolism under ZnSO4 stress is unclear. The effects of exogenous melatonin
Chao Cheng et al.
RSC advances, 10(10), 6052-6062 (2020-02-06)
Heat stress has been proved to increase the content of melatonin in plants. In the present study, a combination of methods including physiological and biochemical, gene transcription and proteomic were used to investigate the melatonin accumulation mechanisms in mustard sprouts
Peitong Wang et al.
Plant physiology, 178(4), 1568-1583 (2018-10-13)
Arsenic (As) is highly toxic to plants and detoxified primarily through complexation with phytochelatins (PCs) and other thiol compounds. To understand the mechanisms of As toxicity and detoxification beyond PCs, we isolated an arsenate-sensitive mutant of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), arsenate
Amber E Alsop et al.
Nature communications, 6, 6841-6841 (2015-04-17)
During apoptosis, Bak permeabilizes mitochondria after undergoing major conformational changes, including poorly defined N-terminal changes. Here, we characterize those changes using 11 antibodies that were epitope mapped using peptide arrays and mutagenesis. After Bak activation by Bid, epitopes throughout the