Merck
11363514910
Roche
DIG-Lumineszenz-Detektionskit
greener alternative
sufficient for 50 blots (10 cm x 10 cm each), kit of 1 (5 components), suitable for hybridization
Synonym(e):
Lumineszenz-Detektionskit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116134
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>98% (NMR)
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 50 blots (10 cm x 10 cm each)
Verpackung
kit of 1 (5 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
hybridization: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das DIG-Lumineszenz-Detektionskit wird für den Nachweis von Digoxigenin-markierten Nukleinsäuren mittels Enzymimmunoassays mit Lumineszenz auf Nylon-Membranen verwendet. Das DIG-System ist nicht radioaktiv und verwendet das an Desoxyuridintriphosphat (dUTP), UTP oder didUTP gekoppelte Steroid-Hapten Digoxigenin, um DNA, RNA oder Oligonukleotide für die Hybridisierung und anschließende Lumineszenz-Detektion zu markieren.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt. Das DIG-System wurde als eine empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Das DIG-Lumineszenz-Detektionskit wird für den hochsensitiven und spezifischen Nachweis von DIG-markierten Nukleinsäuren wie folgt verwendet:
  • kritische kommerzielle Tests[1]
  • Southern-Hybridisierung[2][3]
  • Northern-Analyse[4]
  • Plaque- oder Kolonielifts mit Anti-DIG-AP-Konjugat und dem chemilumineszenten Substrat CSPD[2][4] Die chemilumineszente Detektion mit CSPD (nach Anweisungen des Kits) ist genauso empfindlich wie radioaktive Methoden, erfordert jedoch viel kürzere Expositionszeiten.
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten
Spezifikationen
Sensitivität: 0,03 pg homologe DNA oder 0,1 pg homologe RNA werden in einem Southern oder Dot Blot nach einer Expositionszeit von <30 Minuten nachgewiesen. Als Einzelkopie vorkommende Gene werden in 0,3 μg genomischer DNA von Säugetieren nachgewiesen.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 0,5 mg/mL für die Durchflusszytometrie
  • Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Antikörperkonjugat (Fläschchen 3): sollte nach Öffnung bei 2 bis 8 °C aufbewahrt werden
  • Blockierungsreagenz (Fläschchen 4): in Lösung bei 2 bis 8 °C aufbewahren
  • CSPD (Fläschchen 5): bei häufiger Verwendung bei 2 bis 8 °C aufbewahren Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Durch enzymatische Dephosphorylierung von Dioxetan-CSPD mittels alkalischer Phosphatase ergibt sich das metastabile Phenolat-Anion, das sich zersetzt und bei 477 nm Licht ausstrahlt. Die Lichtemission erhöht sich im Laufe der Zeit, bis eine konstante Lichtintensität erreicht wird.
Testzeit
  • Immunologische Detektion in 1,5 Stunden
  • Signalerkennung in 5 bis 30 Minuten
Hinweis: Lichtgeschützt aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • DIG-labeled Control DNA 5 µg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • Anti-digoxigenin-AP antibody, Fab fragments 750 U/ml
  • Blocking Reagent
  • CSPD 11.6 mg/ml
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flashNot applicable
Flammpunkt (°C)
does not flashNot applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Circ-ZNF609 is a circular RNA that can be translated and functions in myogenesis.
Legnini I, et al.
Molecular Cell, 66(1), 22-37 (2017)
Dongqing Huang et al.
Genetics, 203(1), 353-368 (2016-03-28)
In response to replication stress, a phospho-signaling cascade is activated and required for coordination of DNA repair and replication of damaged templates (intra-S-phase checkpoint) . How phospho-signaling coordinates the DNA replication stress response is largely unknown. We employed state-of-the-art liquid
Karl Dichtl et al.
Molecular microbiology, 95(3), 458-471 (2014-11-27)
Echinocandins inhibit β-1,3-glucan synthesis and are one of the few antimycotic drug classes effective against Aspergillus spp. In this study, we characterized the β-1,3-glucan synthase Fks1 of Aspergillus fumigatus, the putative target of echinocandins. Data obtained with a conditional mutant
DNA Replication Stress Phosphoproteome Profiles Reveal Novel Functional Phosphorylation Sites on Xrs2 in Saccharomyces cerevisiae.
Huang D, et al.
Genetics, 203(1), 353-368 (2016)
Guan-Long Wu et al.
PloS one, 11(7), e0158663-e0158663 (2016-07-09)
Five Aphelenchoides besseyi isolates collected from bird's-nest ferns or rice possess different parasitic capacities in bird's-nest fern. Two different glycoside hydrolase (GH) 45 genes were identified in the fern isolates, and only one was found in the rice isolates. A
Artikel
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.