11636090910
Roche
PCR DIG Probe Synthesis Kit
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Synonym(e):
DIG-System, Sonde
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das PCR DIG Probe Synthesis Kit enthält den DNA-Polymerase-Mix Expand High Fidelity. Dieser robuste Enzym-Mix mit Korrekturlese-Aktivität polymerisiert Sonden mit einer Länge von 40 bp bis 5 kb unter Verwendung von 10 pg Plasmid-DNA und 10 ng genomischer DNA als Template. Diese DIG-markierten Sonden bleiben über ein Jahr lang stabil.
Anwendung
Die Konzentration des gelieferten dUTP-Nukleotid-Mixes kann entsprechend der Sondenlänge angepasst werden. Die Wirksamkeit der Markierung kann schnell auf einem Agarosegel bestimmt werden.
Membran-Stripping und Membran-Resondierung ist mehrmals möglich, wenn das Protokoll in der Packungsbeilage befolgt wird.
Eine PCR-Markierungsreaktion (50 μl) ergibt normalerweise genügend Sonde für 20 ml Hybridisierungslösung. Das Kit kann für ungefähr 25 Reaktionen (50 μl) verwendet werden.
Verpackung
Qualität
Mit der Kontrollreaktion wird unter den in dieser Packungsbeilage beschriebenen PCR-Bedingungen ein Amplifikationsprodukt mit 442 bp hergestellt. Aufgrund mehrfachen Einbaus von DIG-dUTP während des PCR-Prozesses haben die PCR-Produkte im Vergleich zu dem nicht markierten PCR-Produkt ein wesentlich höheres Molekulargewicht. Nach der Hybridisierung des PCR-Produkts auf 10 μg menschlicher genomischer DNA und dem anschließenden Chemilumineszenz-Nachweis wird ein spezifisches Fragmentmuster nachgewiesen.
Nur Kit-Komponenten
- Enzyme Mix, Expand High Fidelity 3.5 U/μl
- PCR DIG Probe Synthesis Mix, containing dATP, dCTP, dGTP (2 mM each) 10x concentrated
- PCR Buffer with MgCl2 10x concentrated
- dNTP Stock Solution, containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (2 mM each), pH 7.0 10x concentrated
- Control Template, plasmid DNA in Tris/EDTA buffer, pH 8.0. The 5-kb plasmid contains the cDNA for the human tissue-type plasminogen activator (tPA) 20 pg/μl
- Control PCR Primer Mix, containing 50 pmol of each primer, control PCR primer 1 and 2 2 mM each
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.