Wichtige Dokumente
11363905910
Roche
Digoxigenin-11-ddUTP
solution, =85% (HPLC), pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Synonym(e):
digoxigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
85% (HPLC)
Form
solution
Mol-Gew.
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
Verpackung
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for labeling of DNA fragments in linker histone binding assay[3]
- for end labeling of NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) for electrophoretic motility shift assay[4] and labelling of ATP citrate lyase gene for gel shift assay[5]
for end labeling of DNA for fragmentation reactions[6]
Qualität
Function tetsted by end labeling.
Formula: C43H61N4O20P3Li4
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?