Merck
11745816910
Roche
DIG-Nick Translationsmischung
greener alternative
sufficient for 40 labeling reactions, pkg of 160 μL, suitable for hybridization
Synonym(e):
Nick-Translation
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 40 labeling reactions
Verpackung
pkg of 160 μL
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
hybridization: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
DIG-Nick Translationsmischung ist eine praktische Mischung aus Enzym und Nukleotid zur Nick Translation. Sie nutzt die Kombination aus DNase und DNA-Polymerase, um einen Strang der DNA-Helix einzuschneiden und anschließend markierte Nukleotide einzubringen, wenn die Polymerase die eingeschnittene Stelle untersucht oder „Korrektur liest“. Große Plasmide, Cosmide und Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Fragmente werden regelmäßig mit diesem Verfahren verwendet, und die DNA kann linearisiert oder Supercoiled sein. Einzelne Templates erzeugen bei der 90-minütigen Standardreaktion konsistente Ergebnisse und führen zu einer durchschnittlichen Sondenlänge von 200 bp bis 500 bp. Das Molverhältnis von Digoxigenin (DIG)-11-desoxyuridintriphosphat (dUTP) zu Desoxythymidintriphosphat (dTTP) wird angepasst, um sicherzustellen, dass jedes 20. bis 25. Nukleotid in der neu synthetisierten DNA mit DIG modifiziert ist. Diese Dichte von Haptenen in der DNA erzeugt in der immunologischen Nachweisreaktion die höchste Sensitivität.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die DNA-Markierung zur Hybridisierung dar.
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Beenden Sie die Reaktion durch Zugabe von 1 μl 0.5 M EDTA (pH-Wert 8,0) und Erwärmung auf 65 °C für 10 Minuten.
Anwendung
DIG-Nick Translationsmischung wird zur Erzeugung hochsensitiver Sonden für die In-situ-Hybridisierung, die mit Digoxigenin-11-dUTP markiert sind, eingesetzt.
Hinweis: Die Mischung kann auch für Filterhybridisierungsverfahren eingesetzt werden. Wir empfehlen für hochsensitive Filterhybridisierungssonden jedoch, dass Sie DIG-High Prime von Roche Applied Science verwenden.
Für die nichtradioaktive Markierung von In-situ-Sonden mit anderen Haptenen und Fluorophoren bietet Roche Applied Science die Biotin-Nick Translationsmischung und die Nick Translationsmischung (ohne Nukleotide) an.
Qualität
Die Funktion wurde in einem Dot-Spot-Assay getestet.
Prinzip
Das Nick Translationsverfahren basiert auf der Fähigkeit der DNase I, bei geringen Enzymkonzentrationen in Gegenwart von MgCl2 zufällig verteilte Nicks in DNA einzubringen.
E. coli DNA-Polymerase I synthetisiert DNA komplementär zu dem intakten Strang in 5′→3′-Richtung unter Verwendung der 3′-OH-Termini des Nicks als Primer. Die 5′→3′-exonukleolytische Aktivität von DNA-Polymerase I entfernt gleichzeitig Nukleotide in Richtung der Synthese. Die Polymeraseaktivität ersetzt im Anschluss die entfernten Nukleotide mit isotopmarkierten oder haptenmarkierten Desoxyribonukleosidtriphosphaten. Bei geringen Temperaturen (+15 °C) wird die unmarkierte DNA während der Reaktion daher durch neu synthetisierte, markierte DNA ersetzt.
Angaben zur Herstellung
1 Fläschchen mit 5x konzentriertem stabilisierten Reaktionspuffer in 50%igem Glycerin (v/v) und DNA-Polymerase I, DNase I, 0,25 mM dATP, 0,25 mM dCTP, 0,25 mM dGTP, 0,17 mM dTTP und 0,08 mM DIG-11-dUTP (alkalisch-stabil).
Assaydauer: 100 Minuten
Probenmaterialien: Supercoiled und linearisierte Plasmid-DNA, Supercoiled und linearisierte Cosmid-DNA, aufgereinigte PCR-Produkte.
Hinweis: Denaturierung des Templates vor der Nick Translation ist nicht erforderlich.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haifeng Cui et al.
Planta, 229(2), 323-330 (2008-11-06)
Regenerates were obtained following somatic hybridization between tall wheatgrass (Agropyron elongatum) and bread wheat (Triticum aestivum cv. Jinan177) protoplasts. Two lines (CU and XI) were self-fertile in the first (R0) and subsequent (R1 and R2) generations. The phenotype of each
Liang Meng et al.
PloS one, 9(10), e107922-e107922 (2014-10-02)
Testis-specific protein kinase 1 (Tesk1) is a serine/threonine kinase with unique structural features. In the present study, we cloned and characterized the tesk1 gene of tongue sole, Cynoglossus semilaevis. The full-length tesk1 cDNA consists of 1,672 nucleotides, encoding a 331
Production of hexaploid triticale by a synthetic hexaploid wheat-rye hybrid method.
Hao M, et al.
Euphytica, 193, 347-357 (2013)
Prachi N Ghule et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(44), 16964-16969 (2008-10-30)
Human embryonic stem (hES) cells have an abbreviated G(1) phase of the cell cycle. How cells expedite G(1) events that are required for the initiation of S phase has not been resolved. One key regulatory pathway that controls G(1)/S-phase transition
Towards a reliable method to select potentially high value Erianthus hybrids.
Piperidis N, et al.
International Sugar Journal, 1-9 (2013)
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.