Merck
03359123001
Roche
Alkalische Phosphatase, rekombinant, hochgradig aktiv
EIA Grade, from Pichia Pastoris
Größe auswählen
10 MG
€ 721,00
€ 721,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 721,00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
€ 721,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
Spezifische Aktivität
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
Verpackung
pkg of 10 mg (500 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
20 mg/mL (ready-to-use)
Optimaler pH-Wert
8.0(Stability)
9.8(Activity)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die alkalische Phosphatase (ALP) ist ein Hydrolase-Enzym. Es handelt sich dabei um eine hochgradig aktive Form in der Darmschleimhaut von Kälbern.[1][2] Die alkalische Phosphatase im Kälberdarm ist ein dimeres Glycoprotein mit einer Molekülmasse von ca. 140 kDa.[3]
Die rekombinante, hochgradig aktive alkalische Phosphatase weist die gleiche Aminosäurensequenz auf wie die native, von Rindern stammende alkalische Phosphatase. Im Fertigungsprozess kommen keine von Tieren stammenden Komponenten zum Einsatz. Dadurch wird das Risiko der bovinen spongiformen Enzephalopathie (BSE) und anderer von Tieren verursachter Infektionen ausgeschaltet.
Das rekombinante Enzym garantiert eine ausgezeichnete Chargenkonsistenz und beseitigt jegliche BSE-Risiken.
Spezifität
Die alkalische Phosphatase katalysiert die Hydrolyse zahlreicher Phosphatester, beispielsweise von Estern primärer und sekundärer Alkohole, Saccharide, cyclischer Alkohole, Phenole und Amine. Phosphodiester reagieren nicht. Das Enzym hydrolysiert anorganisches Pyrophosphat. Die kinetischen Eigenschaften des Enzyms hängen von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Reinheit des Enzyms, der Enzymkonzentration im Assay, dem Puffer, dem pH-Wert usw.
Anwendung
Die alkalische Phosphatase kann über ihre Amino- und Kohlenhydratgruppen an andere Proteine gekoppelt werden. Die Enzymlösung kann ohne vorherige Analyse direkt für die Konjugation verwendet werden. Für die Konjugation von AP mit IgG wird ein Verhältnis von 2,5:1 empfohlen. Die Applikation des konjugierten Enzyms bei ELISA-Verfahren, Mikroarrays und Western-Blot-Analysen ist verschieden.
Biochem./physiol. Wirkung
Die alkalische Phosphatase (ALP) ist für das Entfernen von Phosphatgruppen an der 5- und 3- Position von vielen Arten von Molekülen verantwortlich, z. B. von Nukleotiden, Proteinen und Alkaloiden.[2] Es eignet sich auch zur Modifizierung von Lipopolysacchariden durch die Dephosphorylierung der Lipid-A-Gruppe, womit es weniger toxisch wird als das nicht modifizierte Lipid A.[4]
Spezifikationen
≥7.000 U/mg (+37 °C; pNPP; DEA)
Physikalische Form
Lösung in 3 M NaCl, pH-Wert von 7,6, 5 mM Magnesiumchlorid, 0,1 mM Zinkchlorid, 30 mM Triethanolamin.
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Mg2-, Co2- und Mn2-ione
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intestinal alkaline phosphatase detoxifies lipopolysaccharide and prevents inflammation in zebrafish in response to the gut microbiota.
Bates JM, et al.
Cell host & microbe, 371-82 null
Joanna Hajduk et al.
mAbs, 12(1), 1736975-1736975 (2020-03-14)
Minor changes in the quality of biologically manufactured monoclonal antibodies (mAbs) can affect their bioactivity and efficacy. One of the most important variations concerns the N-glycosylation pattern, which directly affects an anti-tumor mechanism called antibody-dependent cell-meditated cytotoxicity (ADCC). Thus, careful
Quantitation of surface coverage of oligonucleotides bound to chip surfaces: a fluorescence-based approach using alkaline phosphatase digestion.
Pal S, et al.
Lab on a chip, 1332-41 null
Affinity-chromatography purification of alkaline phosphatase from calf intestine.
Brenna O, et al.
The Biochemical Journal, 291-6 null
Yuta Kyosei et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Polymerase chain reaction (PCR)-based antigen tests are technically difficult, time-consuming, and expensive, and may produce false negative results requiring follow-up confirmation with computed tomography. The global coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has increased the demand for accurate, easy-to-use, rapid, and