Fortfahren mit
P7640
Phosphatase, alkalisch aus Rinderdarmschleimhaut
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase aus Rinderleber, Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
EC Number:
232-631-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 DEA units/mg solid
Biological source:
bovine intestinal mucosa
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine intestinal mucosa
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 DEA units/mg solid
mol wt
dimer ~160 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glycoprotein auf Membranbasis. Das Enzym liegt in mindestens drei Isoformen vor, die typischerweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glycane pro Monomer aufweisen.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.2 Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Application
Alkalische Phosphatase kann zur Dephosphorylierung von Kasein und anderen Proteinen verwendet werden. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden.
Alkalische Phosphatase wird zur Konjugation von Antikörpern und anderen Proteinen zum Nachweis mittels ELISA, Western Blot und histochemischen Verfahren verwendet. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz. Es kann zur Proteinmarkierung eingesetzt werden, wenn eine hohe Sensitivität erforderlich ist. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung der 5′-Termini von DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden. Produkt P7640 wurde zur Untersuchung des monoklonalen alkalische Phosphatase-anti-alkalische Phosphatase(APAAP)-Komplexes verwendet[1].
Durch die hohe spezifische Aktivität empfohlen für konjugierte Antikörper und Proteine.
Biochem/physiol Actions
Alkalische Phosphatase aus der Rinderdarmschleimhaut ist am stabilsten in einem pH-Bereich von 7,5 bis 9,5. Das Enzym verfügt über eine breite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphat und Phenolen. Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Das Enzym weist eine weite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz.
Analysis Note
Packungsgrössen basieren auf DEA-Einheiten
Other Notes
Eine DEA-Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C. (Eine Glycin-Einheit entspricht ungefähr 3 DEA-Einheiten.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2356P6774P7923
biological source
bovine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
bovine intestinal mucosa
biological source
-
specific activity
≥10 DEA units/mg solid
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
form
lyophilized powder
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Please share about the solubility of alkaline phosphatase enzyme.
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, similar alkaline phosphatase products are prepared in 10 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 0.2% Zwittergent 3-14, pH 7.4.