Fortfahren mit
P0762
Phosphatase, Alkali−Agarose aus Kälberdarm
ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Alkaline phosphatase-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 993,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.110,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
250-1000 units/mL packed gel
Biological source:
bovine (calf) intestine
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine (calf) intestine
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
250-1000 units/mL packed gel
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
Alkalische Phosphatase aus dem Kälberdarm ist ein Glykoprotein mit einer Molekülmasse von 140.000. [1]
Application
Die alkalische Phosphatase aus dem Kälberdarm, CIP, entfernt Phosphatgruppen von den 5′-Enden der DNA, was dabei hilft, die DNA in Klonungsverfahren von der Selbstligation abzuhalten. Sie kann durch Homoarginin gehemmt werden. [2]
Alkalische Phosphatase aus dem Kälberdarm (CIAP) wird in einer Studie mit dem spektrophotometrischen Verfahren verwendet, um die hemmende Wirkung von Dansyl-L-Phenylalanin zu untersuchen. [3] CIAP erwies sich auch als dazu in der Lage, die durch Lipopolysaccharid (LPS) vermittelte Entzündungsreaktion zu entgiften, was für die Behandlung von durch LPS vermittelte Erkrankungen wichtig sein kann.
Biochem/physiol Actions
Sigmas unlösliche Enzyme werden hergestellt, indem das gängige „lösliche“ Enzym mit einer inerten Base umgesetzt wird, was zu einer unlöslichen Verbindung führt, welche die Aktivität des ursprünglichen Enzyms beibehält. Die Anwendungen sind nahezu unbegrenzt. Indem die „inerte“ Base bedacht gewählt wird, kann ein sehr aktives „Harz“ oder „Gel“ hergestellt werden, mit dem die Enzymreaktion schnell durch den kurzzeitigen Kontakt mit dem Substrat in einem geeigneten Medium katalysiert werden kann. Dies kann in einer großen Aufschlämmung oder durch eine kleine Säule erfolgen. In beiden Fällen verbleibt das unlösliche Enzym nicht als Verunreinigung in der Reaktionsmischung. Es kann leicht aus der großen Aufschlämmung filtriert oder zentrifugiert werden oder in der Säule verbleiben. Viele instabile Enzyme scheinen in der unlöslichen Form stabiler zu sein.
Packaging
Die Verpackungsgröße basiert auf DEA-Einheiten
Physical form
Suspension in 2,0 M (NH4)2SO4, 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, pH-Wert 7
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 mmol p-Nitrophenylphosphat je Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5245727939010567752001
specific activity
250-1000 units/mL packed gel
specific activity
≥1500 U/mg
specific activity
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
specific activity
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine (calf) intestinal mucosa
biological source
bovine (calf) intestine
form
ammonium sulfate suspension
form
liquid
form
solution (clear, colorless)
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix
beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 1. What is the recommended speed for spinning down the phosphatase, alkaline-agarose when using this product?
    1 answer
    1. To collect the agarose beads, a centrifugation speed of 1000 x g for 5 minutes should be sufficient, using the A2220 batch method as a guide