Fortfahren mit
P0114
Phosphatase, alkalisch aus Rinderdarmschleimhaut
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase aus Rinderleber, Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 538,00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.010,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥5,700 DEA units/mg protein
Concentration:
≥10 mg/mL
€ 538,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
form
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
specific activity
≥5,700 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
≥10 mg/mL
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Alkalische Phosphatase aus der Rinderdarmschleimhaut ist sowohl eine Phosphomonoesterase als auch eine Pyrophosphatase.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.2 Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.
Application
Alkalische Phosphatase aus der Rinderdarmschleimhaut wurde in einer Studie eingesetzt, um die Hydrolysekinetik von drei polyfluorierten Alkylphosphatmonoestern, die sich in der fluorierten Kettenlänge unterscheiden, zu bestimmen. Es kam außerdem in einer Studie zum Nachweis, dass die entwicklungsgesteuerte Expression der Isosomen C-1 und C-2 funktionale Änderungen der alkalischen Phosphatase mit der Gewebereifung anzeigen, zum Einsatz.
Durch die hohe spezifische Aktivität empfohlen für konjugierte Antikörper und Proteine.
Alkalische Phosphatase kann zur Dephosphorylierung von Kasein und anderen Proteinen verwendet werden. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden.
Biochem/physiol Actions
Es wurde gezeigt, dass alkalische Phosphatase antiinflammatorische Wirkungen hat und den Schweregrad eines septischen Schocks durch die Entgiftung von Lipid A verringern kann.
Das Enzym weist eine weite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz.
Physical form
Lösung in 40 % Glycerin mit 6 mmol/l Tris, 6 mmol/l MgCl2 und 0,12 mmol/l ZnCl2, pH-Wert etwa 7,6
Analysis Note
Packungsgrössen basieren auf DEA-Einheiten
Other Notes
Eine DEA-Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C. (Eine Glycin-Einheit entspricht ungefähr 3 DEA-Einheiten.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2356P7923P6774
description
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
description
≥5,500 DEA units/mg protein
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein
description
buffered aqueous solution, ≥2,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,700 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
concentration
≥10 mg/mL
concentration
≥10 mg/mL
concentration
≥10.0 mg/mL
concentration
5-20 mg/mL
form
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)