Fortfahren mit
P6774
Phosphatase, alkalisch aus Rinderdarmschleimhaut
buffered aqueous solution, ≥2,000 DEA units/mg protein
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase aus Rinderleber, Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,20
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 456,00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 DEA units/mg protein
Biological source:
bovine intestinal mucosa
Concentration:
5-20 mg/mL
€ 86,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine intestinal mucosa
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
mol wt
dimer ~160 kDa
concentration
5-20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.2 Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Bovine intestinal alkaline phosphatase is a dimeric, membrane-derived glycoprotein. At least three isoforms exist, which typically possess two N-linked and one or more O-linked glycans per monomer.
Application
Alkalische Phosphatase kann zur Dephosphorylierung von Kasein und anderen Proteinen verwendet werden. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden.
Durch die hohe spezifische Aktivität empfohlen für konjugierte Antikörper und Proteine.
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. It is routinely used to dephosphorylate proteins, such as casein, and nucleic acids. It may be used for protein labeling when high sensitivity is required. Alkaline phosphatase may be also be used to dephosphorylate the 5′-termini of DNA or RNA to prevent self-ligation. DNA or RNA can also be tagged with radiolabeled phosphate (via T4 polynucleotide kinase) after dephosphorylation with alkaline phosphatase.. Product P6774 has been used during preparation of brain lysate[1].
The enzyme from Sigma has been used in the preparation of AP-BGG (alkaline phosphatase-bovine gamma globulin) conjugates.[2] It has been conjugated to sheep anti-rabbit IgG and sheep anti-rabbit IgM in immunological assays.[3] It has also been used to prepare double-enzyme conjugates with HRP for the simultaneous detection of three different intracellular Ig determinants in a single tissue section. [4]
Biochem/physiol Actions
Das Enzym weist eine weite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz.
Alkaline phosphatase, from bovine intestinal mucosa, is most stable in the pH range 7.5-9.5. The enzyme has a broad specificity for phosphate esters of alcohols, amines, pyrophosphate, and phenols and it requires zinc, and magnesium or calcium divalent ions for activity.
The enzyme is a glycoprotein containing approximately 12% carbohydrate (6% hexoses and 6% other neutral sugars). Each molecule of alkaline phosphatase contains four zinc atoms and four disulfide bridges.[5] Maximal activity with alkaline phosphatase is achieved in the presence of magnesium.[6] It catalyzes the hydrolysis of phosphate monoesters such as p-nitrophenyl phosphate, phenyl phosphate, phenolphthalein phosphate, α-glycerol phosphate, β-glycerol phosphate, 2-phosphorylglycerate, triosephosphate, glucose-6-phosphate, glucose 1-phosphate, fructose 1-phosphate, fructose 6-phosphate, adenosine 5-phosphate adenosine 3-phosphate, phosphoenolpyruvate, and β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate.[7][8][9] Arsenate, cysteine, iodine, inorganic phosphate, pyrophosphate, diisopropyl phosphate, triphenylphosphate, diisopropyl fluorophosphate, and L-phenylalanine are some of the strong inhibitors of alkaline phosphatase.[7][10][11]
Physical form
Solution in 3.0 M NaCl containing 5 mM MgCl2, 0.2 mM ZnCl2, and 30 mM triethanolamine, pH 7.6
Preparation Note
Affinity purified
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Packungsgrössen basieren auf DEA-Einheiten
Other Notes
Eine DEA-Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C. (Eine Glycin-Einheit entspricht ungefähr 3 DEA-Einheiten.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7923A2356P5521
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥4,000 DEA units/mg protein
specific activity
≥5,500 DEA units/mg protein
specific activity
≥2,000 DEA units/mg protein
biological source
bovine intestinal mucosa
biological source
-
biological source
-
biological source
-
concentration
5-20 mg/mL
concentration
≥10.0 mg/mL
concentration
≥10 mg/mL
concentration
≥1.0 mg/mL
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
form
aqueous solution
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
mol wt
dimer ~160 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)