XX0060
Xylole
Histology
Synonym(e):
Dimethylbenzenes, Dimethylbenzene, Xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
18 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 29.4 °C
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
histology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChIKey
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup