Merck
WBULS0500
Millipore
Immobilon ECL Ultra-Western HRP-Substrat
Western blotting, HRP
Synonym(e):
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Größe auswählen
500 ML
€ 768,00
€ 768,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 768,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.32
€ 768,00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Methode(n)
western blot: suitable
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Immobilon® ECL Ultra-Western HRP-Substrat ist ein ultraempfindliches Reagens mit langer Signaldauer für den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-markierten Antikörpern auf Western-Blots. Das entstehende intensive Signal ermöglicht einen sensitiven Nachweis im mittleren bis niedrigen Femtogrammbereich mittels Röntgenaufnahmen oder digitaler bildgebender Verfahren.
Anwendung
Western-Blot-Analyse, HRP
„Immobilon® ECL Ultra-Substrat ist sowohl mit PVDF- als auch mit Nitrozellulose-Blotting-Membranen sowie mit häufig verwendeten Puffern und Blockierungsreagenzien kompatibel.
Ausreichend für 5000 cm²“
Komponenten
Lösung A – 250 mL
Lösung B – 250 mL
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokolle
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.
Questions
  1. What is the sensitivity level of this product?
    1 answer
    1. Please see the links below to review the 'Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate User Guide' and the 'Immobilon® Forte Western HRP Substrate' datasheet. Both of these documents show comparative data regarding the sensitivity of this substrate. User Guide https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/151/492/wbuls0x00-ver1-0916.pdf Datasheet https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/174/618/20331986-rev0518.pdf