Fortfahren mit
11717472001
Roche
Hybridisierungspuffer
pH 6.5-6.7 (25 °C), suitable for hybridization, solution, pkg of 100 mL
Synonym(e):
Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105326
form
solution
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
hybridization: suitable
pH
6.5-6.7 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
General description
Hybridisierungspuffer ist eine denaturierende Lösung, die die Bindung von DNA- und RNA-Sonden an spezifische Zielsequenzen in verschiedenen Techniken optimiert.
Hybridisierungspuffer wird in Kombination mit dem PCR ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) und der Serie von DIG-Detection ELISAs für Nukleinsäurehybridisierungsreaktionen verwendet.
Application
Hybridisierungspuffer wird zur Prähybridisierung von Deckgläsern bei Protein-Kompetitionstests an humanen Vorhautfibroblasten (HFF-Zellen) verwendet. Darüber hinaus wurde er für die Hybridisierung in Northern-Blots eingesetzt.[1]
Physical form
Lösung
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)