Fortfahren mit
WBULS0100
Immobilon ECL-Ultra Westliches HRP-Substrat
Western blotting, HRP
Synonym(e):
HRP substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Immobilon® ECL Ultra-Western HRP-Substrat ist ein ultraempfindliches Reagens mit langer Signaldauer für den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-markierten Antikörpern auf Western-Blots. Das entstehende intensive Signal ermöglicht einen sensitiven Nachweis im mittleren bis niedrigen Femtogrammbereich mittels Röntgenaufnahmen oder digitaler bildgebender Verfahren.
Application
Immobilon® ECL Ultra-Substrat ist sowohl mit PVDF- als auch mit Nitrocellulose-Blotting-Membranen sowie mit den üblichen Puffern und Blockierungsreagenzien kompatibel.
Ausreichend für 1.000 cm²
Preparation Note
Bei 2–8 °C aufbewahren.
Other Notes
Lösung A- 50 ml
Lösung B- 50 ml
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WBKLSWBLUR0020ES022
description
Western blotting, HRP
description
Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.
description
Western blotting, dot/slot blotting
description
100 ml TMB/E Ultra Sensitive, Blue, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA & Immunohistochemistry.
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ELISA: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Why does the protocol say not to agitate the mixed working solution? What is the rationale or reasoning behind this?
    1 answer
    1. The recommendation to not vortex these solutions is because it would introduce dissolved oxygen into the solution which may oxidize the luminol. Over time this would shorten the shelf life of the reagents.