Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
in accordance with EP 2.6.1, in accordance with JP 4.06, in accordance with USP 71
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use
packaging
pack of 12 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
6.9±0.2 (25 °C)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Systems
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Keimbelastungsprüfungen
Lösung K wird bei Sterilitätsprüfungen als Verdünnungs- oder Spüllösung für petrolatum- und ölhaltige Proben eingesetzt. Es kann zusammen mit dem STERITEST® Sterilitätstestsystem eingesetzt werden sowie zum Spülen von Membranen und zum Verdünnen/Auflösen von Proben zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die Lösung ist auch hervorragend geeignet zum Spülen medizinischer Geräteleitungen sowie für Proben, die sich nur schwierig filtrieren oder auflösen lassen.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles | description bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles | description bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 900 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles | description bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, pack of 4 bottles |
| bottle capacity 125 mL | bottle capacity 500 mL | bottle capacity 1000 mL | bottle capacity 1000 mL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bottle filling volume 100 mL | bottle filling volume 300 mL | bottle filling volume 900 mL | bottle filling volume 600 mL |
| application(s) microbiology | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| agency in accordance with EP 2.6.1, in accordance with JP 4.06, in accordance with USP 71 | agency in accordance with EP 2.6.1, in accordance with USP 71, in accordance with JP 4.06 | agency in accordance with EP 2.6.1, in accordance with USP 71, in accordance with JP 4.06 | agency EP EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 |
| feature closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use | feature ready-to-use, closure type Black screw cap with septum and protector | feature closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use | feature closure type Black screw cap with septum and protector, ready-to-use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lösung K
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?