Fortfahren mit
MMSMCRA48
MILLIFLEX OASIS® R2A Medienplatten mit geringem Nährstoffgehalt
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
Synonym(e):
Blue coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system, MILLIFLEX OASIS® R2A low nutrient media plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
€ 316,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue polystyrene plate
Quality Segment
agency
(EP, USP, JP)
sterility
aseptically filled
form
plate (Pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pk of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
suitability
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms), suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX OASIS® system
storage temp.
2-25°C
General description
MILLIFLEX OASIS® R2A low nutrient media plates are ready-to-use agar-based media for convenient, rapid and reliable testing. These unique blue colour coded plates offer the control of critical handling steps all along the workflow in conjugation with the MILLIFLEX OASIS® system. They are manufactured and QC tested according to pharmaceutical industry requirements. The plates can be stacked and locked to ensure safe transportation and avoid accidental opening. The empty funnel tray can also be used as an incubation rack.
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Application
MILLIFLEX OASIS® R2A Medienplatten mit geringem Nährstoffgehalt werden zur Wiederfindung gestresster heterotropher Plate-Count-Bakterien in verschiedenen Wasserarten, insbesondere Reinstwasser, Bier und Flaschenwasser verwendet. Sie werden häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet
Physical form
48 gebrauchsfertige, vorgegossene Agar-Platten
Analysis Note
Die Kolonien sind transparent bis cremig weiß, einige produzieren ggf. Pigmente
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMSMCTS48MMSMCSD48MMRECVERY
description
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
description
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora)
description
ready-to-use
description
volume 100 mL
form
plate (Pre-poured agar)
form
plate (Pre-poured agar)
form
plate (Pre-poured agar)
form
-
agency
(EP, USP, JP)
agency
EP, USP, JP
agency
EP, USP, JP
agency
EP, USP, JP, JP 4.05 part 1, EP 2.6.12, USP 61
suitability
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms), suitable for (suitable for solid cultivation)
suitability
suitable for (Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora), suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), yeasts, molds
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
electron beam irradiated
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shelf life
12 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
9 mo.
shelf life
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review