Merck
SLHVDZ5
Millipore
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Automationskompatible, nicht sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter:
- Für die effiziente Filtration für Freisetzungstests und andere automatisierte Probenvorbereitungen konzipiert
- Gewölbtes Gehäuse garantiert einen zuverlässigen Filtertransport
- Mit verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für Proben mit hoher Partikelbelastung.
- Entweder in Großpackungen oder in Röhrchen zur Verwendung mit automatisierten Filterwechselsystemen erhältlich
- Optimierter Luer-Lok Anschluss für präzise Positionierung und reibungslosen Betrieb
Verfügbar in 2 Packungsgrößen:
- SKU-Nummern, die mit NZ enden (-------NZ): 200er Packung mit 8 Röhrchen à 25 Einheiten.
- SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): Großpackung mit 1000 Einheiten
Anwendungen:
- Arzneimittel-Freisetzungstests
- Automatisierte Probenvorbereitung
- Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Filtercode: HV
Verpackung
Bulk, nicht steril, 1000 Einheiten (keine Röhrchen)
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.