Fortfahren mit
SLHVM25
Millex-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.720,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF membrane, glass fiber prefilter, high-density polyethylene housing
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
PVDF membrane, glass fiber prefilter, high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume 0.25 mL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable, low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Non-Sterile HPF Millex-HV Syringe Filters with 0.45 µm Durapore® (PVDF) Membrane and Graduated Glass Fiber Prefilter
Non-sterile HPF Millex-HV filters include a graduated glass fiber prefilter to remove larger particles and a 0.45 µm Durapore® (PVDF) membrane for fine filtration. This combination of membranes provides significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions.
Application
  • Auflösungsprüfungen
  • Automatische Probenfiltration
  • Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Features and Benefits
Key Features:
  • Graduated glass fiber prefilter: Faster filtration for hard-to-filter solutions
  • Designed for automation: Pressure-resistant, domed housing ensures reliable delivery of filters
  • Hydrophilic Durapore® (PVDF) membrane: Low protein binding minimizes interaction with your sample to maximize recovery
  • High-density polyethylene (HDPE) housing: Provides low extractables and excellent chemical compatibility
  • Easy identification: Membrane type clearly printed on the syringe filter top for quick reference
  • Recommended sample volume: Designed for filtering volumes up to 100 milliliters (mL) to effectively remove particulates prior to instrumentation analysis
Physical form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLHVBZ5SLSV025NBSLHVDZ5
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
5.0 μm
pore size
0.45 μm
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing, glass fiber prefilter
material
PVDF membrane, glass fiber prefilter, high-density polyethylene housing
material
PVC housing, PVDF membrane
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLHVM25NS04053252612640
SLHVM25NK04053252576515