SLGV033N
Millex™-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,22-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
€ 229,00
Größe auswählen
About This Item
€ 229,00
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
• Geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Ausbeute
• Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
• Erhältlich in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm und drei Durchmessern, passend zu den jeweiligen Anwendungsanforderungen
• Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), wodurch ein geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität ermöglicht wird
Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen:
SKU endet mit NS (-------NS): 50 St./Pkg.
SKU endet mit NL (-------NL): 100 St./Pkg.
SKU endet mit TL (-------TL): 100 St./Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter haben einen Tubusauslass
SKU endet mit NB (-------NB): 250 St./Pkg.
SKU endet mit NK (-------NK): 1000 St./Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsmittelfiltration; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen
Spezifikationen
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.