Merck
SLGVM33RS
Millipore
Millex®-GV-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Millex® (33 mm) Sterile Filter Unit with Durapore® Membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
≥40 mL/min water flow rate
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex®-GV-Filtereinheit (steril) ist für den Gebrauch als Spritzenvorsatzfilter zur Sterilisation und Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer als die angegebene Porengröße der Membran sind, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Sterilfiltration und/oder Klärfiltration kleiner Mengen an Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen.
  • Direkte Patientenversorgung: Sterilisation und/oder Entfernung von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran.
  • Nicht pyrogener und nicht toxischer
  • Membranfilter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), der in ein Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA) eingekapselt ist
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany