Aufgereinigtes Kaninchen-IgG. Quelle: Normales Kaninchenserum von gesunden normalen Kaninchen.
Qualität
Mittels Gelelektrophorese wurde eine Reinheit von über 95 % ermittelt.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Gefrorene nicht sterile Flüssigkeit in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,1. Durch einen 0,45-µm-Membranfilter filtriert
IgG wird mittels Cohn-Fraktionierung und einer anschließenden sekundären Aufreinigung mittels Natriumcaprylat aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Mehrere Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable