Wichtige Dokumente
MABS1327
Sigma-Aldrich
Anti-Podocalyxin (GP135)-Antikörper, Klon 3F2:D8
clone 3F2:D8, from mouse
Synonym(e):
Podocalyxin-like protein 1, GP1345, PC, PC-like protein 1, PCLP-1, cPCLP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F2:D8, monoclonal
Speziesreaktivität
canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PODXL(5420)
Allgemeine Beschreibung
Podocalyxin (UniProt: Q52S86; auch bekannt als Gp135, Podocalyxin-ähnliches Protein 1, PC, PC-ähnliches Protein 1, PCLP-1, cPCLP1) wird durch das Gen PODXL (auch bekannt als PCLP, PCLP1) (Gen-ID: 482252) bei Hunden kodiert. GP135 ist ein apikales Membranprotein, das in polarisierten MDCK-Epithelzellen exprimiert wird. Eine gewisse Expression wird auch in Herz, Lunge, Nierenrinde und -mark sowie im Muskel beobachtet. Es hat eine extrazelluläre Domäne (AS 23–474), eine helikale Domäne (AS 475–495) und eine zytoplasmatische Domäne (AS 496–571). Die zytoplasmatische Domäne ist nachweislich für die Ausrichtung auf die apikale Membran und die Nierentubulogenese wesentlich. GP135 ist an der Regulierung sowohl der Adhäsion als auch der Zellmorphologie und des Fortschreitens von Krebs beteiligt. Es fungiert als Antiadhäsionsmolekül, das durch Ladungsabstoßung einen offenen Filtrationsweg zwischen benachbarten Fußfortsätzen im Podozyten aufrechterhält. Es kann auch als pro-adhäsives Molekül wirken, indem es die Anhaftung von Zellen an immobilisierten Liganden verstärkt und dadurch die Migrationsrate und die Zell-zu-Zell-Kontakte auf integrinabhängige Weise erhöht. Gp135 soll auch an der Bildung einer präapikalen Plasmamembran-Subdomäne beteiligt sein, um die anfängliche epitheliale Polarisierung und die Bildung des apikalen Lumens während der Nierentubulogenese zu ermöglichen. Es kolokalisiert mit Aktinfilamenten, Ezrin und SLC9A3R1 in einem punktförmigen Muster an der apikalen Zelloberfläche, wo sich Mikrovilli bilden. Gp135 wird nachweislich N- und O-verknüpft glykosyliert.
Spezifität
Klon 3F2:D8 weist Podocalyxin in Madin-Darby-Nierenzellen (MDCK) vom Hund nach.
Immunogen
Epitop: extrazelluläre Domäne
Intakte Madin-Darby-Nierenzellen (MDCK) vom Hund.
Anwendung
Anti-Podocalyxin (GP135), Klon 3F2:D8, Best.-Nr. MABS1327 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der Podocalyxin (GP135) nachweist und für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation, im Radioimmunassay und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in mit Iodacetamid behandeltem MDCK-Zelllysat nachgewiesen.
Radioimmunassay-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in Radioimmunassay-Anwendungen nachgewiesen (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in Immunfluoreszenz-Anwendungen nachgewiesen (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in MDCK-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Tzuu-Shuh Jou, M.D., Ph.D., Graduate Institute of Clinical Medicine, College of Medicine, National Taiwan University).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Podocalyxin (GP135) in Immunpräzipitations-Anwendungen nachgewiesen (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in MDCK-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Podocalyxin (GP135) in MDCK-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
180 kDa gemessen; 59,91 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gawoon Shim et al.
Nature communications, 15(1), 2938-2938 (2024-04-06)
Epithelial tissues sheath organs and electro-mechanically regulate ion and water transport to regulate development, homeostasis, and hydrostatic organ pressure. Here, we demonstrate how external electrical stimulation allows us to control these processes in living tissues. Specifically, we electrically stimulate hollow
Christin Hanke-Gogokhia et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(7), e21689-e21689 (2021-06-05)
Knockout of the chloride channel protein 2 (CLC-2; CLCN2) results in fast progressing blindness in mice. Retinal Pigment Epithelium (RPE) and photoreceptors undergo, in parallel, rapid, and profound morphological changes and degeneration. Immunohistochemistry and electron microscopy of the outer retina
Qiao Zhang et al.
Current biology : CB, 29(17), 2826-2839 (2019-08-14)
The nucleoskeleton and cytoskeleton are important protein networks that govern cellular behavior and are connected together by the linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex. Mutations in LINC complex components may be relevant to cancer, but how cell-level changes might
Arun A Chandrakumar et al.
The Journal of cell biology, 220(7) (2021-06-16)
Rab11 GTPase proteins are required for cytokinesis, ciliogenesis, and lumenogenesis. Rab11a is critical for apical delivery of podocalyxin (PODXL) during lumen formation in epithelial cells. SH3BP5 and SH3BP5L are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rab11. We show that SH3BP5
Ye Gu et al.
iScience, 27(5), 109272-109272 (2024-05-06)
For a long time, myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) dilated in circulation system of colorectal cancer (CRC) patients have been puzzling clinicians. Various evidence shows that MDSCs constitute the bulk of immunosuppression in CRC, which is related to tumor growth, adhesion