Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 505,00 |
200 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 597,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-α-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus gegen, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB), immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Tubulin ist der Hauptbaustein von Mikrotubuli. Diese intrazellulären, zylindrischen filamentösen Strukturen sind in fast allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der flagellären Motilität und im Zytoskelett. Tubulin ist ein Heterodimer, das aus α-Tubulin und β-Tubulin besteht. Beide Untereinheiten haben ein Molekulargewicht von ca. 50 kDa und zeigen beträchtliche Homologie. Neben α- und β-Tubulin wurden auch mehrere andere Tubuline identifiziert und es gibt jetzt sieben eindeutige Tubulinklassen. Die meisten dieser Tubuline weisen eine eindeutige subzelluläre Lokalisation und einen diversen Satz von Funktionen auf. Vier der sieben verschiedenen Tubuline wurden erst vor Kurzem als neue Mitglieder der Tubulinfamilie identifiziert, nämlich δ-, ξ-, η- und ε-Tubulin. η- und ε-Tubulin wurden durch Datenbankrecherchen entdeckt. Mikrotubuläre Systeme enthalten mindestens drei α-Tubulin-Isoformen. Zwei Isoformen sind durch zwei α-Tubulin-Gene codiert, die beide transkribiert werden und für extrem ähnliche Proteine codieren. Die dritte Isoform wird durch eine posttranslationale Modifikation generiert. Mindestens drei Modifikationen der Tubulin-Untereinheiten wurden beschrieben: die Phosphorylierung von β-Tubulin aus dem Gehirn, die Entfernung des carboxy-terminalen Tyrosins aus a-Tubulin im Wirbeltiergewebe und die Acetylierung der Aminogruppe von Lysin(en) in α-Tubulin.
α-Tubulin, auch als Tubulin α 4a (TUBA4A) bezeichnet, ist auf dem menschlichen Chromosom 2q35 lokalisiert. Das Gen codiert für ein Mitglied der α-Tubulinfamilie und enthält 448 Aminosäuren. Die α-Untereinheit von Tubulin hat ein Molekulargewicht von 50.000.
Monoklonale Antikörper, die α-Tubulin zusammen mit monoklonalen Antikörpern gegen andere Tubulinarten (β, β-Tubulin-Isotyp I +II, β-Tubulin-Isotyp III, Tyrosin-Tubulin und die acetylierte Form von α-Tubulin) erkennen, erweisen sich als spezifisches und nützliches Tool bei der Untersuchung der intrazellulären Verteilung von Tubulin und der statischen und dynamischen Aspekte des Zytoskeletts.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
α-Tubulin oder Tubulin α 4A (TUBA4A) spielt eine grundlegende Rolle beim Zellwachstum und bei der Zellteilung. Es ist auch an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt, wie Zellmotilität, Signalentwicklung und Erhaltung der Zellform. Eine Mutation in TUBA4A wird mit der Entwicklung verschiedener Krebsarten wie Mundkrebs, Brustkrebs, Rektalkrebs, Lungenkrebs und Prostatakrebs assoziiert. Eine TUBA4A-Variation führt auch zur sporadischen amyotrophen lateralen Sklerose (ALS).
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone DM1A, purified from hybridoma cell culture | description clone AA13, purified from hybridoma cell culture | description ascites fluid, clone B-5-1-2 | description clone 2-28-33, ascites fluid |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA1A(7846) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone DM1A, monoclonal | clone AA13, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal | clone 2-28-33, monoclonal |
| species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-α-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus gegen
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
1 answer-
The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain. This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).