Fortfahren mit
T6074
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, B-5-1-2
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, alpha-Tubulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-5-1-2, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IP, WB
Citations:
1347
€ 556,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-α-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus, clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
B-5-1-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
enhanced validation
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB), immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of human foreskin fibroblast cell line (FS11)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
α-Tubulin, auch als Tubulin α 4a (TUBA4A) bezeichnet, ist auf dem menschlichen Chromosom 2q35 lokalisiert. Das Gen codiert für ein Mitglied der α-Tubulinfamilie und enthält 448 Aminosäuren. TUBA4A gehört zur Unterfamilie Tubulin, dem Hauptbaustein von Mikrotubuli. Die α-Untereinheit von Tubulin hat ein Molekulargewicht von 50.000.
Monoklonales Anti-α-Tubulin (Maus-IgG1-Isotyp) stammt aus dem B-5-1-2-Hybridom. Dieses wird durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen der Maus hergestellt, die mit Sarkosyl-resistenten Filamenten vom äußeren Arm des Strongylocentrotus purpuratus (Purpur-Seeigel) immunisiert wurden.
Tubulin ist ein Heterodimer, das aus α-Tubulin und β-Tubulin besteht. Beide Untereinheiten haben ein Molekulargewicht von ca. 50 kDa und zeigen beträchtliche Homologie. Neben α- und β-Tubulin wurden auch mehrere andere Tubuline identifiziert und es gibt jetzt sieben eindeutige Tubulinklassen. Die meisten dieser Tubuline weisen eine eindeutige subzelluläre Lokalisation und einen diversen Satz von Funktionen auf. Tubulin ist der Hauptbaustein von Mikrotubuli. Diese intrazellulären, zylindrischen filamentösen Strukturen sind in fast allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der flagellären Motilität und im Zytoskelett.
Mikrotubuläre Systeme enthalten mindestens drei α-Tubulin-Isoformen. Zwei Isoformen sind durch zwei α-Tubulin-Gene codiert, die beide für extrem ähnliche Proteine transkribiert werden und diese codieren. Die dritte Isoform wird durch eine posttranslationale Modifikation generiert.
Immunogen
Sarkosyl-resistente Filamente aus Spermienaxonemen von Strongylocentrotus purpuratus (Seeigel).
Application
Der monoklonale Anti-α-Tubulin-Antikörper der Maus wird im Immunblotting eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Die Tubulin α 4a (TUBA4A)-Mutation wird mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) assoziiert.
αα-Tubulin ist ein wichtiger Regulator von Zytoskelett-Proteinen. Es vermittelt zelluläre Entwicklungsstadien wie Proliferation, Migration und Signalgebung und ist für die zelluläre Formerhaltung verantwortlich. αα-Tubulin regelt den Transport, die Signalgebung und die zelluläre Tensegrität, die von Mikrotubuli vermittelt werden. Das codierte Protein wird mit der Entwicklung und Progredienz von Krebs assoziiert. αDie Acetylierung von α-Tubulin verstärkt die metastatischen Eigenschaften von Brustkrebs. Eine Mutation in TUBA4A wird mit der Entwicklung verschiedener Krebsarten wie Mundkrebs, Brustkrebs, Rektalkrebs, Lungenkrebs und Prostatakrebs assoziiert. Eine TUBA4A-Variation führt auch zur sporadischen amyotrophen Lateralsklerose (ALS).
Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der flagellären Motilität und im Zytoskelett.
Erkennt ein Epitop im C-terminalen Bereich der α-Tubulin-Isoform bei zahlreichen Organismen.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu einem Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten bei -20 °C einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Auch eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8203T9026T4026
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
AA13, monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what isotype is this monoclonal antibody? Also, what dilution can I use this antibody for mouse brain free-floating sections 50 um.
    1 answer
    1. The isotype of this monoclonal antibody is IgG1. This product has not been tested on brain tissue.