Fortfahren mit
T7451
Anti-acetyliertes-Tubulin-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Acetyl-Alpha-Tubulin, Anti-Acetyl-Tubulin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 529,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 597,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6-11B-1, monoclonal
Application:
DB, EM, IHC, RIA, WB
Citations:
1170
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1316
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
α-Tubulin, auch als Tubulin-α-4a (TUBA4A) bezeichnet, ist beim Menschen auf Chromosom 2q35 lokalisiert. Das Gen codiert ein Mitglied der α-Tubulinfamilie und enthält 448 Aminosäuren. TUBA4A gehört zur Unterfamilie Tubulin, dem Hauptbaustein von Mikrotubuli. Die α-Untereinheit von Tubulin hat ein Molekulargewicht von 50.000.
Monoklonaler Antikörper gegen acetyliertes Tubulin (Maus-IgG2b-Isotyp) aus dem Hybridom 6-11B-1, hergestellt durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Milzzellen einer Maus, die mit acetyliertem Tubulin aus dem äußeren Arm von Strongylocentrotus purpuratus (Purpur-Seeigel) immunisiert wurde. Tubulin ist ein Heterodimer, das aus a-Tubulin und b-Tubulin besteht; beide Untereinheiten haben ein Molekulargewicht von 50.000 und weisen eine beträchtliche Homologie auf.
Immunogen
acetyliertes Tubulin vom äußeren Arm des Strongylocentrotus purpuratus (Purpur-Seeigel).
Application
Der monoklonale Maus-Antikörper gegen acetyliertes Tubulin wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Quantitativer Dot Blot
  • Immunfluoreszenz
  • Western Blot
  • Immunzytochemie
  • Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Festphasen-Radioimmunoassay (RIA)
  • Elektronenmikroskopie
Der Antikörper gegen acetyliertes Tubulin wurde auch bei der Färbung von X-gal–gefärbten Paraffinschnitten in der Immunhistochemie verwendet.[1]
Biochem/physiol Actions
Acetyliertes Tubulin steht mit der Axonem-Assemblierung in verschiedenen Organismen in Verbindung. Acetyliertes Tubulin spielt wahrscheinlich eine entscheidende Rolle bei der Differenzierung des strukturellen Aufbaus und der Funktion von Mikrotubuli. Die posttranslationale Modifizierung von α-Tubulin, d. h. die reversible Zugabe einer Acetylgruppe zu Lys40 mittels spezifischer Acetylase, resultiert in acetyliertem Tubulin.
Der Antikörper wird für die Erkennung von acetylierten α-Tubulinen aus vielen Organismen verwendet, u. a. aus Protista, Pflanzen, Wirbellosen und Wirbeltieren. Der Antikörper erkennt ein Epitop auf der α3-Isoform des axonemalen α-Tubulins in Chlamydomonas innerhalb von vier Lys40-Resten, wenn diese Aminosäure acetyliert ist. Eine der vom Antikörper in Chlamydomonas erkannten Sequenz sehr ähnliche Sequenz ist in den meisten α-Tubulinen vorhanden, doch in einigen α-Tubulin-Isoformen aus Hühnern, Drosophila und Hefe weicht die entsprechende Region deutlich ab. Das vom Antikörper erkannte Epitop kann gelegentlich fehlen oder verdeckt sein, wie z. B. in der epithelialartigen Zelllinie PtK2 des Moschusrattenkängurus.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5168T6793T9822
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
B3, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
species reactivity
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068)
mouse ... Tuba1a(22142), Tubb2b(73710)
rat ... Tuba1a(64158)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)