MABF1081Z
Maus-IgG1-k-Negativkontrolle, Klon MOPC-21, azidfreier Antikörper
clone MOPC-21, from mouse
Synonym(e):
IgG1-k
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
MOPC-21, monoclonal
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das MOPC-21-Immunglobulin ist als Isotyp-angepasste Kontrolle nützlich. Das MOPC-21-Immunglobulin hat eine unbekannte Bindungsspezifität und wird als Isotypkontrolle für Maus-IgG1-Antikörper verwendet.
Immunogen
Die Immunogen-Informationen dieses Antikörpers sind urheberrechtlich geschützt.
Anwendung
Diese monoklonale murine Maus-IgG1-k-Negativkontrolle, Klon MOPC-21, azidfrei, Art.-Nr. MABF1081Z wurde für die Verwendung in der Durchflusszytometrie validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Physikalische Form
Affinitätschromatografie
Aufgereinigte monoklonale Maus mit 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, pH7,2. Dieser monoklonale Antikörper wurde durch Affinitätschromatographie aus dem Überstand von Gewebekulturen gereinigt.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt unverdünnt bei 2–8 °C zu lagern und vor längerer Lichteinwirkung zu schützen. Nicht einfrieren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Journal of neuroinflammation, 8, 74-74 (2011-06-30)
Granulocyte colony stimulating factor (GCSF) is protective in animal models of various neurodegenerative diseases. We investigated whether pegfilgrastim, GCSF with sustained action, is protective in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS is a fatal neurodegenerative disease with
Microbiology and immunology, 60(11), 754-769 (2016-11-20)
In this study, the effect of active infection with vaccinia virus Western Reserve (VACV WR) on expression of C-type lectin domain family 2 (CLEC2D), a ligand of the human NK cell inhibitory receptor NKR-P1, was examined. As predicted, VACV infection
PloS one, 7(10), e48195-e48195 (2012-11-08)
Chicken eggs are the main source of human Salmonella enterica serovar Enteritidis infection. S. Enteritidis infects the oviduct and ovary of the chicken leading to infection of developing eggs. Therefore, control in poultry production is a major public health priority.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(4), 2403-2413 (2012-03-14)
To investigate the lipid and DNA oxidative stress as well as corneal and retinal effects after ultraviolet B (UV-B) exposure in mice, with or without silicon hydrogel soft contact lenses (SCL). Twenty-eight C57BL6-strain male mice were divided into four groups:
The Journal of investigative dermatology, 116(3), 426-433 (2001-03-07)
Pancreatitis associated protein I is a secretory stress protein first characterized in pancreas during pancreatitis but also expressed in several tissues including hepatic, gastric, and colon cancer. Its concentration in serum can be significant. The relationship of pancreatitis associated protein