Merck
Alle Fotos(6)
Wichtige Dokumente
MAB1501R
Sigma-Aldrich
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, C4
Synonym(e):
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
Größe auswählen
100 μG
€ 566,00
€ 566,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1004
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 566,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 566,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1004
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Aktin-Antikörper, Klon C4, clone C4, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C4, monoclonal
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Aktine sind ubiquitäre eukaryotische Proteine, die als multifunktionale Grundbausteine zytoskelettaler Mikrofilamente dienen. Sie spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl von Zellprozessen wie der Zellteilung, Zellmigration, Chromatinremodellierung, transkriptionellen Regulation und dem vesikulären Transport. Diese Funktionen sind auf ihre Fähigkeit zur Bildung von Filamenten zurückzuführen, die sich je nach den Bedürfnissen der Zelle schnell zusammenschließen und voneinander lösen können. Bei Säugetieren wurden mindestens sechs verschiedene Aktintypen beschrieben. Obwohl Aktine insgesamt etwa 90 % Sequenzhomologie aufweisen, zeigen die Isoformen keine räumlichen, zeitlichen und gewebespezifischen Expressionsmuster und nur 50–60 % Homologie in ihren 18 N-terminalen Resten. Beta- und Gamma-Aktine, auch als zytoplasmatische Aktine bekannt, sind in höheren Tierarten hochkonserviert und werden überwiegend in Nicht-Muskelzellen exprimiert, wo sie die Zellstruktur kontrollieren. Exozytose und Motilität. Sie sind fast identische Proteine, die sich nur in vier Aminosäuren in der N-terminalen Region unterscheiden. Die anderen vier Aktin-Isoformen sind normalerweise in spezifischen Arten von adultem Muskelgewebe vorzufinden. Alpha-Herzmuskel- und Alpha-Skelettmuskel-Aktine werden in den quergestreiften Herz- bzw. Skelettmuskeln exprimiert. Alpha- und Gamma-Aktine sind vorwiegend in der glatten Gefäßmuskulatur bzw. der glatten enterischen Muskulatur anzutreffen. Es wurde nachgewiesen, dass an Calcium gebundenes Beta-Aktin ein dynamischeres Verhalten zeigt als an Calcium gebundenes Gamma-Aktin und die Polymerisations- und Depolymerisationsrate steigt. Zudem können Beta- und Gamma-Aktine leicht copolymerisieren und die daraus resultierenden Filamente weisen Polymerisations- und Depolymerisationsraten auf, die in Abhängigkeit vom Verhältnis von Beta- zu Gamma-Aktin variieren (Lessard, J. L., et al., 1988). Cell Motility and the Cytoskeleton 10(3); 349–362.
Spezifität
Alle Tierarten und Zelltypen mit einer Aktinform reagieren mit indirekter Immunfluoreszenz oder Immunblot, auch pflanzliches Aktin.
MAB1501R ist ein Pan-Aktin-Antikörper, der in einer hoch konservierten Region des Aktins an ein Epitop bindet. Deshalb reagiert dieser Antikörper mit allen sechs Isoformen von Wirbeltier-Aktin (Lessard, 1988). Reagiert sowohl mit globulären (G) als auch mit filamentösen (F) Formen von Aktin und beeinträchtigt nicht die Aktinpolymerisation zur Bildung von Filamenten mit einem Verhältnis von einem Antikörper pro zwei Aktinmonomeren. Dieser Antikörper erhöht jedoch den Grad der Polymerisation, wenn er in einem niedrigeren Verhältnis von Antikörper zu Aktin verwendet wird. Neben der Markierung von Myotuben färbt Anti-Aktin Myoblasten und Fibroblasten. Obwohl der Klon C4 als Antikörper für Aktin aus dem Kaumagen von Hühnern hergestellt wird, reagiert er mit Aktinen aller Wirbeltiere sowie mit Aktinen von Dictyostelium discoideum und Physarum polycephalum (Lessard, 1988).
Anwendung
Dieser Anti-Aktin-Antikörper, Klon C4, ist zur Verwendung bei ELISA, IC, IH, IH(P) und WB für den Nachweis von Aktin validiert und wurde bereits mehr als 70 Mal in der Fachliteratur erwähnt.
Immunzytochemie:
Eine Verdünnung von 10 μg/mL einer früheren Charge wurde verwendet (Methanol-fixierte 3T3-Zellen der Maus).
Immunhistochemie:
Eine Verdünnung von 10μg/mL einer früheren Charge wurde für Paraffinschnitte verwendet, die mit 4 % Formaldehyd, 3 % Glutaraldehyd und Natriumcacodylat behandelt wurden (siehe Luciano, L et al. 2003).
ELISA:
Eine frühere Charge erwies sich als stark reaktiv mit zytoplasmatischem Aktin und zeigt eine deutliche Bindung an Aktine des Kaumagens, des Skeletts, der Arterien und des Herzens. Zeigt zudem eine deutliche Bindung sowohl an Dictyostelium discoideum als auch an Physarum polycephalum.
Western Blot:
1–20 µg/mL. Mit Muskelhomogenaten unter Anwendung von SDS-PAGE; reagiert relativ einheitlich mit Präsenz eines 43-kD-Proteins im Skelett-, Herz-, Kaumagen- und Aortagewebe. Scheint mit allen in diesen Präparaten gefundenen Isoformen von Aktin zu reagieren und zeigt eine starke Reaktion mit dem Alpha-Aktin in der Skelett-, Herz- und Arterienmuskulatur (Otey, 1987).
Immunhistochemie:
10 µg/mL für Paraffinschnitte, die mit 4 % Formaldehyd, 3 % Glutaraldehyd und Natriumcacodylat behandelt wurden (siehe Luciano, L et al. 2003).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig in einem Western Blot mit HeLa-Lysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge wies Aktin in 10 μg HeLa-Lysat nach.
Zielbeschreibung
43 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Protein G in 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % NaN3.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evidence that proteasome-dependent degradation of the retinoblastoma protein in cells lacking A-type lamins occurs independently of gankyrin and MDM2.
Nitta, RT; Smith, CL; Kennedy, BK
Testing null
Characterization of transport protein expression in multidrug resistance-associated protein (Mrp) 2-deficient rats.
Johnson, BM; Zhang, P; Schuetz, JD; Brouwer, KL
Drug Metabolism and Disposition null
A R Burke et al.
Neuroscience, 197, 269-279 (2011-09-22)
Components of the brain's dopaminergic system, such as dopamine receptors, undergo final maturation in adolescence. Exposure to social stress during human adolescence contributes to substance abuse behaviors. We utilized a rat model of adolescent social stress to investigate the neural
Increase in intracellular PGE2 induces apoptosis in Bax-expressing colon cancer cell.
Lalier, L; Pedelaborde, F; Braud, C; Menanteau, J; Vallette, FM; Olivier, C
BMC Cancer null
E Hervouet et al.
Cell death & disease, 1, e8-e8 (2010-01-01)
Disruption of apoptosis is considered as an important factor aiding tumorigenesis, and aberrant DNA methylation of apoptosis-associated genes could be an important and significant mechanism through which tumor cells avoid apoptosis. However, little is known about (1) the impact of