Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23229B
Feature:
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
Material:
blue , polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue , polycarbonate
feature
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23229B
L × W × H
199 mm × 105 mm × 28 mm
General description
The Cryogenic Vial rack safely stores and transports cryogenic vials.
Features and Benefits
- Made from polycarbonate
- Drainage holes in each well aid in cleaning
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes • Will withstands cryogenic freezing down to -196ºC
- Well tabs allow one-handed opening and closing of vials that have a slot feature
- Embossed index numbers and squared, upper left corner provide easy orientation
- Ribbed grips make unscrewing caps one-handed, as well as handling with gloves easier
- Autoclavable
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23229B | manufacturer/tradename Nalgene® 5030-0505 | manufacturer/tradename Nalgene® 5030-0510 | manufacturer/tradename Nalgene DS5037-0004 |
| feature to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack | feature autoclavable, Holds 25 x vials | feature autoclavable, Holds 50 x vials | feature Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in. |
| material blue , polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polyketone |
| L × W × H 199 mm × 105 mm × 28 mm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
| packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?