Fortfahren mit
EMS0008
LysargiNase Protease
Cleaves before lysine and arginine, suitable for mass spectrometry and complimentary to trypsin, recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
LysargiNase mirrors trypsin for protein C-terminal and methylation-site identification
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 221,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105331
NACRES:
NA.54
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 221,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LysargiNase, suitable for peptide or protein digestion insolution or in gel
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solid
shipped in
ambient
General description
LysargiNase eignet sich für den Peptid- oder Proteinverdau in Lösung oder Gel.
LysargiNase ist eine Metalloproteinase, die in den thermophilen Archaea Methanosarcina acetivorans vorkommt. Sie wird vor den Lysin- und Argininresten in Proteinen spezifisch gespalten. Diese Spaltung führt zu Peptiden mit einem Molekulargewicht, das dem von tryptischen Peptiden ähnelt, die jedoch N-terminale Lysin- oder Argininreste aufweisen, die mit B-Ionen-dominierten Spektren fragmentiert werden können. Dadurch können die Identifizierung von C-terminalen Proteinen und Peptiden sowie unterschiedliche Zuweisungen von Arginin-reichem Phosphosit optimiert werden. Anders als bei Trypsin erfolgt die LysargiNase-Spaltung auch an methyliertem Lysin und Arginin, sodass derartige epigentetische Modifikationen entsprechend nachgewiesen werden können.
Application
LysargiNase eignet sich für den Peptid- oder Proteinverdau in Lösung oder Gel.
LysargiNase eignet sich für den Peptid- oder Proteinverdau in Lösung oder Gel. Sie ist in vielen verschiedenen Lösungen aktiv, darunter 5 mM TCEP, 5 % Methanol, 5 % Acetonitril, 0,8 M Harnstoff, 0,1 % RapiGest, 1 % Desoxycholat, 0,2 % SDS und 1 % NP-40. Sie ist bei bis zu 55 °C und einem pH-Wert von 6–9 aktiv. LysargiNase wird durch 1,10-Phenanthrolin, EDTA und andere Calcium- und Zink-Chelatbildner reversibel gehemmt. Für den Peptid- oder Proteinverdau wird ein Verhältnis zwischen 1:100 und 1:20 (w/w) (Enzym:Substrat) empfohlen.
Physical form
Jedes Fläschchen enthält 20 µg LysargiNase, die durch rekombinante Expression in E. coli hergestellt und aus Puffer lyophilisiert wurde. Nach der Rekonstitution in 20 µl Wasser liegt das Enzym in 50 mM HEPES, 5 mM CaCl2, pH 7,5, vor.
Preparation Note
Das lyophilisierte Produkt ist bei -20 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Nach der Rekonstitution können nicht verwendete Materialreste in Aliquoten im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Jedes Fläschchen enthält 20 µg LysargiNase, die durch rekombinante Expression in E. coli hergestellt und aus Puffer lyophilisiert wurde.
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMS0007EMS0006EMS0005
description
suitable for peptide or protein digestion insolution or in gel
description
Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
description
Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
description
Dimethlyated, Proteomics Grade, recombinant, expressed in Pichia pastoris, ready-to-use solution
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ready-to-use solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)