Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1. Führen Sie einen Lymphokin-, Mitogen- oder Komplement-vermittelten Zytotoxizitätstest nach Standardmethoden in 96-Well-Flachboden-Gewebekulturplatten von guter optischer Qualität (z. B. Falcon) durch. Das Endvolumen des Gewebekulturmediums in jeder Vertiefung sollte 0,1 ml betragen, und das Medium (z. B. RPMI oder DMEM) kann bis zu 10 % fötales Rinderserum enthalten.
2. Am Ende des Tests 0,01 ml AB-Lösung (MTT) in jede Vertiefung geben. Durch leichtes Klopfen auf den Rand der Schale mischen.
3. Bei 37 °C inkubieren, damit die Spaltung von MTT stattfinden kann. Die optimale Zeit kann je nach Test variieren, aber vier Stunden sind für die meisten Zwecke geeignet. Nach Ablauf dieser Zeit erscheint das MTT-Formazan, das in den Vertiefungen mit lebenden Zellen produziert wird, als schwarze, unscharfe Kristalle auf dem Boden der Vertiefung.
4. 0,1 ml Isopropanol mit 0,04 N HCl in jede Vertiefung geben. Durch wiederholtes Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette gründlich mischen. Das HCl wandelt das Phenolrot im Gewebekulturmedium in eine gelbe Farbe um, die die MTT-Formazan-Messung nicht stört. Das Isopropanol löst das Formazan auf, so dass eine homogene blaue Lösung entsteht, die für die Absorptionsmessung geeignet ist.
5. Innerhalb einer Stunde wird die Absorption auf einem ELISA-Plattenlesegerät bei einer Testwellenlänge von 570 nm und einer Referenzwellenlänge von 630 nm gemessen. Nach mehrstündiger Lagerung bei Raumtemperatur kann aufgrund der Säure/des Alkohols eine Ausfällung der Serumproteine beginnen. Das Abkühlen der Platten beschleunigt die Ausfällung. Wenn die Platten vor der Messung gelagert werden müssen, sollten sie vor der Zugabe der Säure/des Alkohols bei 4 ° C aufbewahrt, dann auf Raumtemperatur erwärmt und die Säure/der Alkohol erst kurz vor der Messung zugegeben werden.
Ergebnisse:
Mit dem MTT-Test werden normalerweise 200 bis 50.000 Zellen einer typischen Zelllinie erfasst, wobei 1.000 bis 50.000 Zellen der nützliche Bereich sind. Diese Zahl kann bei anderen Zelltypen variieren. Zytotoxische Tests sollten so eingestellt werden, dass die unlysierten Kontrollzellen ein Signal von 0,2 bis 0,4 ergeben, und Proliferationsassays sollten beim Konzentrationsplateau einen ähnlichen Wert ergeben. Dies entspricht etwa 20–50.000 Zellen pro Vertiefung bei einer typischen Zelllinie.
Die Absorption ist direkt proportional zur Anzahl der Zellen; die tatsächlichen Zellen absorbieren nicht signifikant, selbst bei Konzentrationen von bis zu 1 x 106 Zellen/ml.
Preparation Note
Reagenzvorbereitung:
Für je 1.000 durchzuführende Tests 10 ml Lösung B zu einem Fläschchen Reagenz A hinzufügen. Gut mischen, steril filtern und bis zur Verwendung im Dunkeln bei 4 ° C aufbewahren. Hinweis: Es kann die ganze Nacht dauern, bis es sich auflöst. Lösung nicht erhitzen. Wenn für die Auflösung der Kristalle unbedingt erforderlich, den pH-Wert mit 1–2 Tropfen HCl anpassen. Das AB-Gemisch ist unter diesen Bedingungen mehrere Wochen lang stabil.
Other Notes
Lösung B: PBS, pH-Wert 7,4, 60 ml
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTT-Zellwachstumstest-Kit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
Artikel
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zelllebensfähigkeit und Zytotoxizitätsexperimente für Anwendungen in der Krebs-, Neurowissenschaft und Stammzellforschung.
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Verwandter Inhalt
Cancer Stem Cell Proliferation in Human Prostate and Breast Cancer Cell Lines Utilizing a New Defined Serum-Free 3D Spheroid Media
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CT01 | 08436037122682 |