Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABN37
Sigma-Aldrich
Anti-Homer1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Homer protein homolog 1, Homer-1, Homer1
Größe auswählen
100 μG
€ 487,00
€ 487,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 487,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 487,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOMER1(9456)
Allgemeine Beschreibung
Homer-Protein-Homolog 1 (UniProt Q86YM7; auch bekannt als Homer-1, Homer1) wird vom Gen HOMER1 (auch SYN47 genannt) (Gen-ID 9456) in Menschen kodiert. Homer-1, -2 und -3 bilden eine Familie aus postsynaptischen Gerüstproteinen, die eine zentrale Rolle bei der Calcium-Signaltransduktion spielen. Alle Mitglieder der Homer-Familie weisen eine konservierte N-terminale Ena/VASP-Homologie 1 (EVH1)-Domäne (AS 1–110 von Homer-1) auf, die durch die Interaktion mit prolinreichen PPXXFR-Konsensussequenzen in verschiedenen anderen Gerüst- und Signaltransduktionsmolekülen, wie metabotropen Glutamat-Rezeptoren (mGluR) und 1,4,5-Trisphosphat-Rezeptoren (IP3R), die Assemblierung der Signaltransduktionskomplexe vermitteln. Neben der Vermittlung der Signaltransduktion von Gruppe-I-mGluR über ihre EVH1-Domäne, weisen die gespleißten Homer-1-Varianten Vesl-1L, 1b und 1d, aber nicht Vesl-1M oder Vesl-1S, auch eine C-terminale Coiled-Coil-Region (AS 181–352) auf, die die Selbstmultimerisierung vermittelt. Homer-1-Varianten werden mit der Ätiologie von vielen neurologischen Erkrankungen, wie chronischen Schmerzen, mentales Retardierungssyndrom, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Schizophrenie, Medikamentensucht und Schädel-Hirn-Traumata, in Verbindung gebracht. Ein Homer1b/c-Knockdown schützt Berichten zufolge bei Mäusen vor chemisch induzierten Krämpfen, infolge der Unterdrückung der Aktivierung des mGluR5-vermittelten mTOR-Signalwegs.
Spezifität
Aufgrund der hohen Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Reaktivität zu erwarten.
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper ist auf eine interne Sequenz in der N-terminalen Hälfte der humanen Isoform 1b von Homer1 und auf die Maus-Isoform Vesl-1L gerichtet. Die Immunogensequenz ist in der Nähe des C-Terminus der humanen Isoform 1h und der Maus-Isoformen 1b, 1d, Vesl-1M und Vesl-1S vorhanden, fehlt jedoch in der humanen Isoform 1e. Eine hohe Sequenzhomologie (~ 83 %) lässt sich auch in der N-terminalen Hälfte der Ratten-Isoform 1c (Vesl-1L) und in der Nähe des C-Terminus der Ratten-Isoformen 1a (Vesl) und 1b erkennen.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer internen Sequenz in der N-terminalen Hälfte der humanen Isoform 1b von Homer1 und einer internen Sequenz in der Nähe des C-Terminus von Isoform 1h entspricht.
Anwendung
Anti-Homer1, Best.-Nr. ABN37, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf das Homer-Protein-Homolog 1 gerichtet ist und in der Immunhistochemie und in Western Blots getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde Homer1 in Gewebeschnitten aus der Großhirnrinde von Menschen und Mäusen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die stark erhöhte Immunreaktivität von Homer1 aus dem Stratum radiatum und Stratum oriens in unfixierten Gehirnschnitten von Mäusen, die eine intraperitoneale AP-12-Injektion erhielten, nachgewiesen (Jansone, B., et al. (2015). PLoS One. 10(6):e0127686).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Homer1 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 47 kDa gemessen. 40,28/19,86 kDa (humane Isoform 1b/1h), 40,22/42,08/41,41/22,78/20,91 kDa (Maus-Isoform 1b/1d/Vesl-1L/Vesl-1M/Vesl-1S) berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Novel 1,4-Dihydropyridine Derivative Improves Spatial Learning and Memory and Modifies Brain Protein Expression in Wild Type and Transgenic APPSweDI Mice.
Jansone, B; Kadish, I; van Groen, T; Beitnere, U; Moore, DR; Plotniece, A; Pajuste, K; Klusa, V
Testing null
Yuvraj Joshi et al.
The Journal of physiology, 599(24), 5397-5416 (2021-11-17)
DFNA25 is an autosomal-dominant and progressive form of human deafness caused by mutations in the SLC17A8 gene, which encodes the vesicular glutamate transporter type 3 (VGLUT3). To resolve the mechanisms underlying DFNA25, we studied phenotypes of mice harbouring the p.A221V
Jie Wang et al.
Cell, 184(24), 5869-5885 (2021-11-11)
RTN4-binding proteins were widely studied as "NoGo" receptors, but their physiological interactors and roles remain elusive. Similarly, BAI adhesion-GPCRs were associated with numerous activities, but their ligands and functions remain unclear. Using unbiased approaches, we observed an unexpected convergence: RTN4
Myung-Su Kang et al.
The Journal of experimental medicine, 214(10), 2947-2966 (2017-09-14)
Vaccinia-related kinases (VRKs) are multifaceted serine/threonine kinases that play essential roles in various aspects of cell signaling, cell cycle progression, apoptosis, and neuronal development and differentiation. However, the neuronal function of VRK3 is still unknown despite its etiological potential in
Shuai Wang et al.
Nature, 626(7997), 128-135 (2024-01-18)
The assembly and specification of synapses in the brain is incompletely understood1-3. Latrophilin-3 (encoded by Adgrl3, also known as Lphn3)-a postsynaptic adhesion G-protein-coupled receptor-mediates synapse formation in the hippocampus4 but the mechanisms involved remain unclear. Here we show in mice