Fortfahren mit
MAB3412
Anti-Cytokeratin AE1/AE3-Antikörper, erkennt saure und basische Zytokeratine, Klon AE1/AE3
clone AE1/AE3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Pan cytokeratin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 899,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AE1/AE3, monoclonal
Species reactivity:
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
70
€ 899,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AE1/AE3, monoclonal
species reactivity
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
General description
40-70 kDa
Keratine sind eine Gruppe von wasserunlöslichen Proteinen, die Monofilamente, eine Klasse von Zwischenfilamenten, bilden. Diese Filamente sind Teil des Zytoskelettkomplexes in der Epidermis und in den meisten anderen Epithelgeweben. Neunzehn humane Epithelkeratine werden durch zweidimensionale Gelelektrophorese aufgelöst (Moll et al., 1982). Diese können in saure (pI <5.7) and basic (pI >6,0) Unterfamilien unterteilt werden. Die sauren Keratine haben Molekulargewichte von 56,5, 55, 51, 50, 50′, 48, 46, 45 und 40 kDa. Die basischen Keratine haben ein Molekulargewicht von 65–67, 64, 59, 58, 56 und 52 kDa. Mitglieder der sauren und basischen Unterfamilien kommen paarweise zusammen vor. Die Zusammensetzung der Keratinpaare variiert je nach Epithelzelltyp, Differenzierungsstadium, zellulärer Wachstumsumgebung und Krankheitsstadium (Sun et al., 1984; Cooper et al., 1985; Sun et al, 1985). Das 56,5/65–67-kDa-Paar ist in keratinisierter (differenzierter) Epidermis vorhanden. Das 55/64-kDa-Paar ist charakteristisch für normale (hornhautartige) Epitheldifferenzierung (Moll et al., 1982; Sun et al., 1984). Das 51/59-kDa-Paar ist charakteristisch für das geschichtete Plattenepithel innerer Organismen wie Speiseröhre und Zunge (Moll et al., 1982; Cooper et al., 1985). Das 51/58-kDa-Paar ist ein Keratinozytenmarker; das Paar ist in fast allen geschichteten Epithelien vorhanden, unabhängig vom Zustand der Zellschichtung (Moll et al., 1982; Sun et al., 1984). Das 48/56-kDa-Paar ist charakteristisch für hyperproliferative (entdifferenzierte) Keratinozyten (Moll et al., 1982; Weiss et al., 1984). Das 45/52-kDa-Paar und in geringerem Maße das 46/54-kDa-Paar sind charakteristisch für einfache Epithelien (Moll et al., 1982). Das 40-kDa-Keratin ist in den meisten Epithelien außer der erwachsenen Epidermis vorhanden (Moll et al., 1982).
Immunogen
Epitop: Erkennt die sauren und basischen Zytokeratine
Humane Epidermis-Keratine
Application
Der Anti-Cytokeratin-AE1/AE3 Antikörper erkennt saure und basische Zytokeratine, Klon AE1/AE3 ist ein Antikörper gegen Zytokeratin AE1/AE3 zur Verwendung in ELISA, IH und WB.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde für ELISA (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982) verwendet.
Western Blot:
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Laster et al., 1986) ELISA: (Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
Immunhistochemie (Paraffin):
0,5–2 µg/mL einer früheren Charge wurde für die Färbung von unfixierten gefrorenen oder formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten verwendet (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Asch * Asch, 1986; Rodriguez et al., 1986; Clausen et al., 1986; Klein-Szanto et al., 1987; Reibel et al., 1985). Für eine korrekte Färbung von in Paraffin eingebettetem Gewebe ist ein Trypsin- oder Pepsin-Verdau erforderlich. {Trypsin 1 mg/ml 10 Minuten, 37 °C, oder Pepsin 1 mg/ml 5 Minuten 37 °C}. Es kann auch Hochtemperatur mit Citrat-Antigenrückgewinnung verwendet werden.
Optimale Verdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Biochem/physiol Actions
Die strenge, aber breite Spezifität des gepoolten AE1/AE3-Antikörpers hat dieses Präparat sehr nützlich zur allgemeinen Färbung von normalen und neoplastischen Zellen epithelialen Ursprungs gemacht. Anti-Keratin AE1 erkennt die 56,5, 50, 50’, 48 und 40 kDa Keratine der sauren Unterfamilie. Anti-Keratin AE3 erkennt alle Mitglieder der basischen Unterfamilie {65, 67, 64, 59,59, 56, 52 menschliche basische Zytokeratine}.
Physical form
Anti-Keratin AE1/AE3 ist in 0,5 ml Borat-gepufferter Kochsalzlösung, pH 8,0, mit 0,09 % Natriumazid erhältlich.
Format: Aufgereinigt
Natriumsulfat-Fällung
Preparation Note
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
NICHT EINFRIEREN.
Analysis Note
Kontrolle
Alle Epithelien-abgeleiteten Gewebe und Tumore
Regelmäßig mittels Western-Blot an A431-Lysaten beurteilt.
Western Blot:
Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde CYTOKERATIN AE1/AE3 in 10 μg A431-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1801C5992F3418
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848), KRT13(3858), KRT13(3858), KRT18(3875), KRT18(3875), KRT4(3851), KRT4(3851), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678), Krt10(16661), Krt10(16661), Krt13(16663), Krt13(16663), Krt18(16668), Krt18(16668), Krt4(16682), Krt4(16682), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt1-18(706059), Krt1-18(706059), Krt10(450225), Krt10(450225), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
species reactivity
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
clone
AE1/AE3, monoclonal
clone
PCK-26, monoclonal
clone
PCK-26, monoclonal
clone
C-11, monoclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which cytokeratins are detected by this antibody?
    1 answer
    1. The AE1 antibody detects the high molecular weight cytokeratins 10, 14, 15, and 16, as well as the low molecular weight cytokeratin 19. Meanwhile, the AE3 antibody detects the high molecular weight cytokeratins 1, 2, 3, 4, 5, and 6, as well as the low molecular weight cytokeratins 7 and 8.