Merck
SAB5700770
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
KIA, Ki67, MIB-, MIB-1, MKI67, PPP1R105, marker of proliferation Ki-67
Größe auswählen
100 μL
€ 395,00
€ 395,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 395,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 395,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
319
358
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
2.76 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MKI67(4288)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_001139438.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what kind of the antigen retrieval solucion to use?
    1 answer
    1. It is recommended to use the Microwave antigen retrieval method. Solution: 10 mM sodium citrate (Product No. C8532) buffer pH 6.0, 1 mM EDTA (Product No. ED4SS).
      Please view the immunohistochemistry protocol for more information: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/immunohistochemistry/immunohistochemistry-protocol