8.51010
PyBroP
Novabiochem®
Synonym(e):
Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>100 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](Br)(N3CCCC3)(N2CCCC2)N1CCCC1
InChI
1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChIKey
CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Coste, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 11th American Peptide Symposium′, J. E. Rivier & G. R. Marshall (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 900.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 669.
[3] J. Coste, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp. 76.
[4] J. Coste, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 1967.
[5] P. W. Baures, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 1.
[6] T. Doi, et al. (1999) Synlett, 11, 1751.
[7] A. M. Boldi, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 367.
[8] S. Gazal, et al. (2001) J. Peptide Res., 58, 527.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable