Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9BBrF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.86
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-900-2
Beilstein/REAXYS Number:
4059265
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
103-107 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
bromo
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1Br
InChI
1S/C7H9BrN.BF4/c1-2-9-6-4-3-5-7(9)8;2-1(3,4)5/h3-6H,2H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate is a coupling reagent employed in the synthesis of amides and esters through amidation and esterification reactions, respectively. It is generally prepared by the reaction of triethyloxonium tetrafluoroborate with 2?bromo pyridine.
Application
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis; less racemization and faster reaction than with other reagents;e.g. BOP, PyBrOP, PyClU, BTFFH, CMBI
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?