Merck
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinsäurechlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
BOP-Cl, Phosphorsäure-bis(2-oxooxazolidid)chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8ClN2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.56
Beilstein:
3654596
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥97.0% (AT)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
InChIKey
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinchlorid wird zur Herstellung von Hexadepsipeptid eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Reagens zum Aktivieren der Carboxylgruppe, Synthese von Amiden; Estern ; Peptiden
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)