Merck
8.51085
Sigma-Aldrich
COMU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)-dimethylamino-morpholino)] uronium hexafluorophosphate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19F6N4O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
COMU, 1-[(1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy) dimethylaminomorpholino)] uronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>140 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.N1(CCOCC1)C(=[O+]\N=C(/C(=O)OCC)\C#N)N(C)C
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
InChIKey
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
Allgemeine Beschreibung
COMU ist ein neuartiges Reagenz, das Kupplungsreaktionen mit einer mit HATU vergleichbaren Effizienz vermittelt [1,2]. Es hat eine höhere Löslichkeit als HATU und HBTU. Darüber hinaus ist es unter normalen Einsatzbedingungen nicht explosiv und weist im Vergleich zu anderen Kupplungsreagenzien eine geringere Allergenität auf. Die Anwendung von COMU bei der Herstellung von Estern wurde kürzlich nachgewiesen.[3]
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Leitfaden zur Auswahl von Kupplungsreagenzien
Literaturverweise
[1] A. El-Faham, et al. (2009) Chem. Eur. J., 15, 9404.
[2] A. El-Faham & F. Albericio (2010) J. Pept. Sci., 16, 6.
[3] Jean-d′Amour, et al. (2011) Org. Lett., 13, 2988.
Anwendung
  • Neubewertung der Stabilität von COMU in verschiedenen Lösungsmitteln: Diese Studie unterstreicht die robuste Stabilität und Wirksamkeit von COMU und stützt seine Verwendung in verschiedenen Peptidsynthese-Szenarien, wodurch sowohl die Skalierbarkeit als auch die Umweltfreundlichkeit verbessert werden (Kumar et al., 2017).
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Flächen-%): ≥ 99,0 % (a/a)
Löslichkeit (10 % in Acetonitril): klar
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.