Wichtige Dokumente
8.22257
Sigma-Aldrich
Benzoesäure
for synthesis
Synonym(e):
Benzoesäure, Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-618-2
NACRES:
NA.22
pH-Wert:
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Dampfdruck
0.001 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
570 °C
Wirksamkeit
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C
Übergangstemp.
flash point 121 °C
Dichte
1.321 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Titel des Artikels: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids (Ein altbekannter Ring: Biosynthese von pflanzlichen Benzoesäuren) – Diese Studie untersucht die Biosynthesewege zu Benzoesäure in Pflanzen. Dies ist wichtig für das Verständnis des Pflanzenmetabolismus und die Entwicklung synthetischer Wege für die Produktion von Benzoesäure-Derivaten (Widhalm & Dudareva, 2015).
  • Titel des Artikels: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives (Pd(II)-katalysierte Meta-C-H-Funktionalisierungen von Benzoesäure-Derivaten) – Beschreibt eine Methode für die Meta-C-H-Funktionalisierung von Benzoesäure-Derivaten, die für Anwendungen in der synthetischen Chemie wichtig sein könnte (Li et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 122 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 125 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1