Fortfahren mit
8.03977
9-Fluorenone
for synthesis
Synonym(e):
9-Fluorenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-630-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 96,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
608 °C
potency
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
transition temp
flash point 163 °C
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[c]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Fluorenone
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.4 °F
flash_point_c
163 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)