Wichtige Dokumente
W213128
Benzoesäure
natural, ≥99.5%, FCC, FG
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verpackung
fiber drum of 5 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 2.9 g/L at 25 °C
Dichte
1.32 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
balsam
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?