Fortfahren mit
8.22344
Acetanilid
for synthesis
Synonym(e):
Acetanilid, N-Phenylacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.16
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-150-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 26,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.002 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
transition temp
flash point 173 °C (DIN 51758)
solubility
5 g/L
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
bulk density
370 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorptionsprozesse: Die Studie zur Entfernung von aufkommenden Schadstoffen, einschließlich Acetanilid, durch Adsorption an aktiven Kohlenstoffen, die durch chemische Aktivierung von Organosolv-Lignin hergestellt wurden, zeigt die Relevanz für die Beseitigung von Umweltbelastungen und die Materialwissenschaft (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Anwendungen in der Materialchemie: Die Verwendung von Acetanilid bei der Entwicklung neuartiger Kupferkomplexe, die für ihre potenzielle Anwendung als heterogene Katalysatoren für die Biodieselproduktion charakterisiert sind, verbindet die organische Synthese mit Anwendungen in der Materialwissenschaft (Morad et al., 2020).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis beige zu bräunlich
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 112 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 115 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf