Wichtige Dokumente
8.20528
Sigma-Aldrich
Diphenylamin
for synthesis
Synonym(e):
Diphenylamin, N-Phenylanilin
Größe auswählen
100 G
€ 34,00
1 KG
€ 110,00
50 KG
€ 1.430,00
€ 34,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 34,00
1 KG
€ 110,00
50 KG
€ 1.430,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
204-539-4
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 34,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.0003 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
630 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
302 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
53-54 °C
Übergangstemp.
flash point 153 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
0.05 g/L
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
610 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
N(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Design von Lochtransportmaterialien: Neue kleine Derivate von 2,2′-Bithiophen, bei denen möglicherweise Diphenylamin als Baustein verwendet wird, wurden rational entwickelt, um die Leistung von Perowskit-Solarzellen zu verbessern, was die Rolle von Diphenylamin bei der Weiterentwicklung der Photovoltaik-Technologie verdeutlicht (Adadi et al., 2024).
  • Hocheffiziente hyperfluoreszierende OLEDs: Diphenylamin ist möglicherweise an der Entwicklung von hybridisierten lokalen und Ladungstransfer-Dendrimeren beteiligt, die eine Exziton-Ausnutzung nahe Eins in lösungsverarbeiteten OLEDs erreichen sollen, was sein Potenzial in elektronischen Hochleistungsanzeigen unterstreicht (Yin et al., 2024).
  • Chemische Nachweistechnologien: Eine mit Benzoxazol-Triphenylamin konjugierte, fluorogene Sonde wurde für den spezifischen Nachweis des Sarin nachahmenden Diethylchlorphosphat entwickelt, was den Nutzen von Diphenylamin in empfindlichen und spezifischen chemischen Sensoren veranschaulicht (Sultana et al., 2024).
  • Emitter von Elektrochemilumineszenz: Diphenylamin-basierte Emitter wurden unter Verwendung von Tripropylamin als Co-Reaktant speziell für eine effiziente Elektrochemilumineszenz entwickelt und lieferten einen Beitrag zum Gebiet der elektrochemischen Sensoren und Anzeigen (Morgan et al., 2023).
  • Entwicklung von Nahinfrarot-Fluorophoren: Die Forschung zu chlorierten Rylencarboximid-Fluorophoren, die möglicherweise Diphenylamin umfassen, konzentriert sich auf effiziente Nahinfrarot-Anwendungen, die für fortgeschrittene Bildgebungs- und Diagnostiktechniken von entscheidender Bedeutung sind (Wu et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 52 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 55 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Liver,spleen
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.