Wichtige Dokumente
8.01756
Sigma-Aldrich
Benzaldehyd
for synthesis
Synonym(e):
Benzaldehyd, Bittermandelöl
Größe auswählen
100 ML
€ 27,10
500 ML
€ 40,60
1 L
€ 50,10
2.5 L
€ 97,70
25 L
€ 510,00
€ 27,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 27,10
500 ML
€ 40,60
1 L
€ 50,10
2.5 L
€ 97,70
25 L
€ 510,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
202-860-4
NACRES:
NA.22
bp:
179 °C/1013 hPa
€ 27,10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
190 °C
Wirksamkeit
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
5.9 (1 g/L in H2O)
bp
179 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C
Übergangstemp.
flash point 64 °C
Löslichkeit
3.3 g/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Benzaldehyd kann als Reaktant für die Synthese von Folgendem eingesetzt werden:
  • βα-Aminoketon-Derivate durch Cu-Nanopartikel-katalysierte Eintopf-Mannich-Reaktion mit drei Komponenten mit verschiedenen aromatischen Ketonen und Aminen.[1]
  • Enantioselektives 1-Phenyl-1-Propanol durch asymmetrische Addition von Diethylzink in Gegenwart von Fenchon-basierten Derivaten als Katalysatoren.[2]
  • Benzoylboran durch Reaktion mit einem Boryl-Grignard-Reagens (Borylmagnesium).[3]
  • Diethyl-benzyliden-malonat durch eine Piperidin-katalysierte Reaktion mit Diethylmalonat.[4]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 1,044–1,046
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Reactions under microwave conditions
Tetrahedron Organic Chemistry Series (2005)
Novel one-pot Cu-nanoparticles-catalyzed Mannich reaction
Kidwai M, et al.
Tetrahedron Letters, 50(12), 1355-1358 (2009)
Synthesis, structure of borylmagnesium, and its reaction with benzaldehyde to form benzoylborane.
Makoto Yamashita et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9570-9571 (2007-07-17)
B Goldfuss et al.
The Journal of organic chemistry, 65(1), 77-82 (2000-05-18)
Three (-)-fenchyl alcohol derivatives, ¿(1R,2R,4S)-exo-(2-Ar)-1,3, 3-trimethylbicyclo[2.2.1] heptan-2-ol, Ar = o-anisyl (2), 2-N-methylimidazolyl (3), 2-N,N-dimethylbenzylamine (4)¿ were synthesized, characterized by X-ray analyses, and employed as precatalysts in diethyl zinc additions to benzaldehyde. Directions and relative degrees of enantioselectivities are rationalized by
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf