Merck
8.18766
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPLURA®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NB.21
bp:
82 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2-Propanol, EMPLURA®
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.2% Water
Abdampfrückstand
≤0.0020%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Anwendung
  • Asymmetric Catalysis by Architectural and Functional Molecular Engineering: Practical Chemo- and Stereoselective Hydrogenation of Ketones.: Die Studie zeigt die Rolle von 2-Propanol in der asymmetrischen Katalyse, was eine effiziente Methode für die stereoselektive Hydrierung von Ketonen darstellt, die für die pharmazeutische Synthese von entscheidender Bedeutung ist (Noyori und Ohkuma, 2001).
  • Electrospray ionization mass spectrometry of synthetic oligonucleotides using 2-propanol and spermidine: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von 2-Propanol in der Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie untersucht, um den Nachweis und die Analyse synthetischer Oligonukleotide zu verbessern (De Bellis et al., 2000).
  • Isolation, identification, and chemical synthesis of 8 alpha,25-dihydroxy-9,10-seco-4,6,10(19)-cholestatrien-3-one. A new metabolite of 25-hydroxyvitamin D3 produced by mouse myeloid leukemia cells (M1): In dieser Studie wird die Verwendung von 2-Propanol bei der chemischen Synthese eines neuen Vitamin-D3-Metabolits beschrieben, der für das Verständnis des Vitamin-D-Stoffwechsels in Leukämiezellen von Bedeutung ist (Yamada et al., 1987).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,784–0,785
Abdampfrückstand: ≤ 0,0020 %
Wasser: ≤ 0,20 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.