810667
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Synonym(e):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 1 kg
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Qualität
reagent grade
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
pack of 1 kg
Hersteller/Markenname
Probumin®
Ursprung
USA origin
Gehalt an freien Fettsäuren
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Verunreinigungen
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
Verlust
≤5%
pH-Bereich
6.8-7.2
Anionenspuren
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Kationenspuren
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
Fremdaktivität
Tested for IgG
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3