Fortfahren mit
A902
Acetaldehyd-Diethylacetal
99%
Synonym(e):
1,1-Diethoxyethan, Acetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,90
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-310-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098310
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 51,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
20 mmHg ( 20 °C), 8 mmHg ( 8 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
446 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetaldehyde diethyl acetal can react with diketene to form ethyl 5-ethoxy-3-oxohexanoate in the presence of titanium chloride. It can also be used to synthesize mixed acetal glycosides via transacetalation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D54206C19406224111
description
99%
description
≥95.0%
description
98%
description
98%
assay
99%
assay
≥95.0%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
102 °C (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3923 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd-Diethylacetal
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
<68.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
105-57-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is it possible to store this item refrigerated as the item 8.01366 (for synthesis)?
    1 answer
    1. Yes, this product may be stored refrigerated. While the shelf life may not be extended, refrigerating the material will not be detrimental.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. S'il vous plaît le mécanisme de synthèse comment le fais t'on
    1 answer
    1. This product has a quality level 200. The methods or preparation is available for products with quality 400 and above. The synthesis mechanism is considered a method of preparation which is proprietary.