Fortfahren mit
8.06722
Nickel(II) chloride
anhydrous for synthesis
Synonym(e):
Nickel(II) chloride, Nickel dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.33 hPa ( 671 °C)
form
powder
potency
105 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
1009 °C
density
3.55 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Application
Nickel(II) chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize acyclic and cyclic dithioacetals via thioacetalization of aldehydes.
  • To prepare α-aminonitrile derivatives via a one-pot, three-component coupling reaction of aldehydes, amines, and trimethylsilyl cyanide.
  • In the hydrodefluorination of fluoroarenes in the presence of lithium triethylborohydride.
Analysis Note
Assay (complexometric): 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (150 °C; 3h): ≤ 1.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.067179308578.02482
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
synthesis grade
vapor pressure
1.33 hPa ( 671 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
3.55 g/cm3
density
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
density
-
density
-
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7718-54-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nickel (II) chloride as an efficient and useful catalyst for chemoselective thioacetalization of aldehydes
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 44(5), 919-922 (2003)
Highly Efficient Nickel (II) Chloride/Bis (tricyclohexylphosphine) nickel (II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride
Zhao Wenwen, et al.
advanced synthesis and catalysis, 354(4), 574-578 (2012)
Nickel (II) chloride catalyzed one-pot synthesis of α-aminonitriles
De Surya Kanta
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(2), 169-171 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806722010004022536390901