Merck
339350
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-chlorid
98%
Synonym(e):
Nickel(2+)-Chlorid, Nickeldichlorid, Nickelhaltiges Chlorid
About This Item
Lineare Formel:
NiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Dichte
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Nickel(II)-chlorid (NiCl2) ist ein Halogenid auf Nickelbasis, das durch das Brennen von Nickel in Chlor hergestellt wird. Es ist eine wasserlösliche Verbindung, die in Form eines Hexahydrats kristallisiert. Es wird häufig als Katalysator und Vorläufer in der organischen Synthese eingesetzt.
Anwendung
NiCl2 kann in Form eines Nanoteilchens für die Entwicklung von Trennmembranen für die Abwasseraufbereitung verwendet werden. Es kann auch in Form eines Elektrons mit Natriumionen zur Herstellung von Batterien auf Natrium-Nickelchlorid-Basis verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Dampfphasen-Co-Reduktion mit anderen Metallhalogeniden wie Aluminiumchlorid (Kat.-Nr. 449598) durch Wasserstoff führt zu feinteiligen intermetallischen Verbindungen mit Anwendungen als Baumaterialien oder Verbindungen mit nützlichen thermoelektrischen, magnetischen und oxidationsresistenten Eigenschaften. Verwendung bei der Synthese von halbleitenden, metallhaltigen Polymeren, in denen die Polypyrrol-Hauptkette ein Konformationsenergie-Minimum aufweist und diese nahezu eben ist.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nickel (II) Chloride
Luh T, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-9 (2001)
The sodium/nickel chloride (ZEBRA) battery
Sudworth JL
Journal of Power Sources, 100(1-2), 149-163 (2001)
Yifan Chen et al.
Nature communications, 11(1), 5334-5334 (2020-10-23)
Current techniques of patterned material deposition require separate steps for patterning and material deposition. The complexity and harsh working conditions post serious limitations for fabrication. Here, we introduce a single-step and easy-to-adapt method that can deposit materials in-situ. Its methodology
The radiochemistry of nickel, 3051 (1961)
Polysulfone Nanocomposite Membranes with improved hydrophilicity
Phelane L, et al.
Electrochimica Acta, 128, 326-335 (2014)
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.