Wichtige Dokumente
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Synonym(e):
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-704-5
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
5.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C
Wirksamkeit
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 31 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1